Läs mer
Mettler Toledo™ perfectION™ Kombinationselektroder
Produktkod. 11997931
Change view
Temperatur (engelska) Drift:
32° till 104 °F
32° till 176 °F
Temperatur (metrisk) Drift:
0 °C till 40 °C
0 °C till 80 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Temperatur (engelska) Drift Temperatur (metrisk) Drift Förpackningsstorlek
11997931 32° till 104 °F 0 °C till 40 °C Varje
11957831 32° till 176 °F 0 °C till 80 °C Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11997931 Leverantör Mettler Toledo™ Leverantörsnummer 51344851
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4710.00 SEK
    4014.72 SEK / Paket med 1
    Save 695.28 SEK
    14% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Möjliggör optimal kontakt mellan elektrolyten och mätlösningen
  • Elektrolytlösningen flödar lätt genom övergången genom att trycka elektrodhuvudet nedåt
  • Säkerställer att övergången rengörs optimalt mellan mätningarna
  • Elektrolyten kan enkelt töms och fyllas på igen vid behov
  • Hylsövergång som möjliggör optimal kontakt mellan elektrolyten och mätlösningen, även i svåra prover
  • Består av en mätelektrod komplett med en integrerad referens
  • Sensor med ansluten kabel och BNC-kontakt
  • Referenselektrolyt (60 ml)
  • Bruksanvisningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Användningsområden Kan rinna lätt genom kopplingen och kopplingen rengörs optimalt mellan mätningarna och elektrolyten kan enkelt tömmas och fyllas på
Beskrivning perfectION membranmodul K
Typ av fyllningslösning ISA
Temperatur (engelska) Drift 32° till 104 °F
Modell perfectION membranmodul K
För användning med (utrustning) Alla pH-, mV-mätare eller jonometrar
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C till 40 °C
Typ Membrankombinations-ISE