Läs mer
Mettler Toledo™ perfectION™ Kombinationselektroder
Produktkod. p-4704695 Handla allt Mettler Toledo Produkter
Temperatur (engelska) Drift:
32° till 104 °F
32° till 176 °F
Temperatur (metrisk) Drift:
0 °C till 40 °C
0 °C till 80 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11957831
Brand: Mettler Toledo™ 51344830
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Möjliggör optimal kontakt mellan elektrolyten och mätlösningen
  • Elektrolytlösning flyter lätt genom kopplingen genom att trycka elektrodhuvudet nedåt
  • Säkerställer att korsningen är optimalt rengjord mellan mätningarna
  • Elektrolyten kan enkelt tömmas och fyllas på vid behov
  • Hylskoppling som möjliggör optimal kontakt mellan elektrolyten och mätlösningen, även i svåra prover
  • Består av en mätelektrod komplett med en integrerad referens
  • Sensor med ansluten kabel och BNC-kontakt
  • Referenselektrolyt (60 ml)
  • Bruksanvisning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Användningsområden Kan rinna lätt genom kopplingen och kopplingen rengörs optimalt mellan mätningarna och elektrolyten kan enkelt tömmas och fyllas på
Kontakttyper Lemo
Beskrivning perfectION kam PB Lemo
Typ av fyllningslösning ISA
Längd (metrisk) kabel 1.20 m
Material Epoxy
Temperatur (engelska) Drift 32° till 176 °F
Modell perfectION kam PB Lemo
För användning med (utrustning) All pH, mV Meters or Ionometers
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C till 80 °C
Typ Elektrod