Läs mer
Mettler Toledo™ perfectION™ Jonselektiva epoxikombinationselektroder
Produktkod. 11927831 Handla allt Mettler Toledo Produkter
Kontakttyper:
LEMO
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11927831
Brand: Mettler Toledo™ 51344815
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Möjliggör snabb och enkel bestämning av koncentration och aktivitet hos en mängd olika upplösta joner.
Jonselektiv kombinationselektrod
  • Finns med polymer-matris eller solid state-membran lämpligt för exakt bestämning av specifika joner
  • Epoxikroppar
  • 4,75 tum lång (120 mm) och 0,5 tum. (12 mm) i diameter
Obs
Ej för användning med etanol
Beställningsinfo
För andra jonselektiva elektroder och för membransatser som inte är listade här, kontakta din Fisher Scientific™ Kundtjänstrepresentant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Användningsområden För bestämning av fluoridjoner
Kontakttyper LEMO
Typ av fyllningslösning Jonelektrolyt A
Längd (engelska) 4,75 tum.
Längd (engelska) Kabel 3.9 ft.
Längd (metrisk) 120mm
Längd (metrisk) kabel 1.2m
Material Epoxy
Temperatur (engelska) Drift 32° till 176 °F
pH-intervall 4,5 till 5,5
Störningar Ca2+, F-, S2-
Membran Fast tillstånd
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C till 80 °C