Läs mer
METTLER TOLEDO™ jonselektiva elektroder (ISE)
Produktkod. 11917821 Handla allt Mettler Toledo Produkter
Change view
Kontakttyper:
Fast 1,2 m BNC-kabel
S7-BNC-kabel (30281915)
Modell:
perfectION Ag+/S2- Kombinationselektrod
perfectION CI-kombinationselektrod
perfectION CN-kombinationselektrod
perfectION CU2+ kombinationselektrod
perfectION Ca+2 kombinationselektrod
perfectION DX223-Na+ halvcellselektrod
perfectION DX235-Cl- Halvcellselektrod
perfectION FI- Kombinationselektrod
perfectION I- Kombinationselektrod
perfectION K+ kombinationselektrod
perfectION NO3- Kombinationselektrod
perfectION Na+ kombinationselektrod
perfectION Pb2+ kombinationselektrod
Mätområde:
0,002 till 23000 mg/L
0,005 till 127000 mg/L
0,02 mg/ - mättad lösning
0,02 till 40100 mg/L
0,04 till 39000 mg/L
0,1 till 14000 mg/L
0,2 till 20700 mg/L
0,2 till 260 mg/L
1,0 till 1 x 10-7 mol/L
1,0 till 1,0-5 mol/L
1,8 till 35500 mg/L
6,4 x 10 -6354 mg/L
Ag+: 0,01 till 108000 mg/L; S2-: 0,003 till 32000 mg/L
Förpackningsstorlek:
Varje
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kontakttyper Modell Mätområde unitSize
11917821 S7-BNC-kabel (30281915) perfectION Na+ kombinationselektrod 0,002 till 23000 mg/L Varje
11987811 Fast 1,2 m BNC-kabel perfectION CI-kombinationselektrod 1,8 till 35500 mg/L Varje
11977811 Fast 1,2 m BNC-kabel perfectION Ca+2 kombinationselektrod 0,02 till 40100 mg/L Varje
11997811 Fast 1,2 m BNC-kabel perfectION CN-kombinationselektrod 0,2 till 260 mg/L Varje
11907821 Fast 1,2 m BNC-kabel perfectION CU2+ kombinationselektrod 6,4 x 10 -6354 mg/L Varje
11967811 Fast 1,2 m BNC-kabel perfectION Ag+/S2- Kombinationselektrod Ag+: 0,01 till 108000 mg/L; S2-: 0,003 till 32000 mg/L Varje
10566415 Fast 1,2 m BNC-kabel perfectION FI- Kombinationselektrod 0,02 mg/ - mättad lösning Varje
11927821 Fast 1,2 m BNC-kabel perfectION I- Kombinationselektrod 0,005 till 127000 mg/L Varje
11947821 Fast 1,2 m BNC-kabel perfectION NO3- Kombinationselektrod 0,1 till 14000 mg/L Varje
11937821 Fast 1,2 m BNC-kabel perfectION K+ kombinationselektrod 0,04 till 39000 mg/L Varje
10145642 S7-BNC-kabel (30281915) perfectION DX223-Na+ halvcellselektrod 1,0 till 1 x 10-7 mol/L Varje
10067810 S7-BNC-kabel (30281915) perfectION DX235-Cl- Halvcellselektrod 1,0 till 1,0-5 mol/L Varje
11957821 Fast 1,2 m BNC-kabel perfectION Pb2+ kombinationselektrod 0,2 till 20700 mg/L Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Produktkod. 11917821 Leverantör METTLER TOLEDO™ Leverantörsnummer 51344724
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ett urval av ISE-sonder för att detektera koncentration av olika fria joner.
  • Före första användning, skölj elektroden med destillerat vatten och blötlägg den i lämplig standard i 24-48 timmar och fyll sedan med referenselektrolyt (se tabellen ovan).
  • ISA-lösning (jonstyrkejusterare) måste tillsättas till alla kalibreringsstandarder och prover före mätning för korrekta resultat
  • Se elektrodens användarmanual för lämpligt förhållande mellan ISA-lösning och provvolym
  • Tillsätt fyllningslösning varje dag innan du använder elektroden (minst 2,5 cm över provnivån i bägaren)
  • Var noga med att skruva fast locket omedelbart efter användning
  • Fyllningslösningen inuti elektroden bör inte tillåtas avdunsta, eftersom kristallisation kommer att resultera
  • För förvaring mellan mätningar och upp till tre dagar, förvara i lämplig standard
  • För långtidsförvaring, se den specifika ISE-elektrodanvändarmanualen
  • Avkänningsmembranet kommer att slitas med tiden; varje membran kan hålla cirka sex månader vid normal användning, men den faktiska livslängden beror på vilken typ av prover som mäts
  • Konkurrerande joninterferenser är vanliga. Se bruksanvisningen för ISE-elektroderna för potentiella störningar
  • Kompatibel med METTLER TOLEDO SevenExcellence Bänkskiva, Seven2Go , och SevenGo Bärbar
  • Kompatibel med InMotion Autosampler för att automatisera mätning och rengöring av upp till 303 prover
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Användningsområden För bestämning av natriumjoner
Kontakttyper S7-BNC-kabel (30281915)
Beskrivning Required Solutions: Reference Electrolyte - 3 mol/L KCl - 51350072 Ionic Strength Adjuster - NH4Cl / NH4OH
Typ av fyllningslösning 3 mol/l KCl
Längd (engelska) 4,75 tum.
Längd (metrisk) 120 mm
Material Epoxy
Temperatur (engelska) Drift 32° till 176 °F
pH-intervall 8 till 11
Störningar 3 mol/l KCl
Membran Na+ glas
Modell perfectION Na+ kombinationselektrod
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C till 80 °C
Typ Jonselektiv elektrod
Mätområde 0,002 till 23000 mg/L
Parameter Sodium