Läs mer
METTLER TOLEDO™ jonselektiva elektroder (ISE)
Handla allt Mettler Toledo Produkter
Kontakttyper:
Fast 1,2 m BNC-kabel
S7-BNC-kabel (30281915)
Modell:
perfectION Ag+/S2- Kombinationselektrod
perfectION CI-kombinationselektrod
perfectION CN-kombinationselektrod
perfectION CU2+ kombinationselektrod
perfectION Ca+2 kombinationselektrod
perfectION DX223-Na+ halvcellselektrod
perfectION DX235-Cl- Halvcellselektrod
perfectION FI- Kombinationselektrod
perfectION I- Kombinationselektrod
perfectION K+ kombinationselektrod
perfectION NO3- Kombinationselektrod
perfectION Na+ kombinationselektrod
perfectION Pb2+ kombinationselektrod
Mätområde:
0,002 till 23000 mg/L
0,005 till 127000 mg/L
0,02 mg/ - mättad lösning
0,02 till 40100 mg/L
0,04 till 39000 mg/L
0,1 till 14000 mg/L
0,2 till 20700 mg/L
0,2 till 260 mg/L
1,0 till 1 x 10-7 mol/L
1,0 till 1,0-5 mol/L
1,8 till 35500 mg/L
6,4 x 10 -6354 mg/L
Ag+: 0,01 till 108000 mg/L; S2-: 0,003 till 32000 mg/L
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Före första användning, skölj elektroden med destillerat vatten och blötlägg den i lämplig standard i 24-48 timmar och fyll sedan med referenselektrolyt (se tabellen ovan).
- ISA-lösning (jonstyrkejusterare) måste tillsättas till alla kalibreringsstandarder och prover före mätning för korrekta resultat
- Se elektrodens användarmanual för lämpligt förhållande mellan ISA-lösning och provvolym
- Tillsätt fyllningslösning varje dag innan du använder elektroden (minst 2,5 cm över provnivån i bägaren)
- Var noga med att skruva fast locket omedelbart efter användning
- Fyllningslösningen inuti elektroden bör inte tillåtas avdunsta, eftersom kristallisation kommer att resultera
- För förvaring mellan mätningar och upp till tre dagar, förvara i lämplig standard
- För långtidsförvaring, se den specifika ISE-elektrodanvändarmanualen
- Avkänningsmembranet kommer att slitas med tiden; varje membran kan hålla cirka sex månader vid normal användning, men den faktiska livslängden beror på vilken typ av prover som mäts
- Konkurrerande joninterferenser är vanliga. Se bruksanvisningen för ISE-elektroderna för potentiella störningar
- Kompatibel med METTLER TOLEDO SevenExcellence Bänkskiva, Seven2Go , och SevenGo Bärbar
- Kompatibel med InMotion Autosampler för att automatisera mätning och rengöring av upp till 303 prover
Specifikationer
Specifikationer
| Användningsområden | För bestämning av kaliumjoner |
| Kontakttyper | Fast 1,2 m BNC-kabel |
| Beskrivning | Required Solutions: Reference Electrolyte - Ion Electrolyte E - 51344754 Ionic Strength Adjuster - 51344762 |
| Typ av fyllningslösning | Jonelektrolyt E |
| Längd (engelska) | 4,75 tum. |
| Längd (engelska) Kabel | 3.9 ft. |
| Längd (metrisk) | 120 mm |
| Längd (metrisk) kabel | 1.2 m |
| Material | Epoxy |
| Temperatur (engelska) Drift | 32° till 104 °F |
| Show More |