Läs mer
METTLER TOLEDO™ jonselektiva elektroder (ISE)
Produktkod. p-2894677 Handla allt Mettler Toledo Produkter
Kontakttyper:
Fast 1,2 m BNC-kabel
S7-BNC-kabel (30281915)
Modell:
perfectION Ag+/S2- Kombinationselektrod
perfectION CI-kombinationselektrod
perfectION CN-kombinationselektrod
perfectION CU2+ kombinationselektrod
perfectION Ca+2 kombinationselektrod
perfectION DX223-Na+ halvcellselektrod
perfectION DX235-Cl- Halvcellselektrod
perfectION FI- Kombinationselektrod
perfectION I- Kombinationselektrod
perfectION K+ kombinationselektrod
perfectION NO3- Kombinationselektrod
perfectION Na+ kombinationselektrod
perfectION Pb2+ kombinationselektrod
Mätområde:
0,002 till 23000 mg/L
0,005 till 127000 mg/L
0,02 mg/ - mättad lösning
0,02 till 40100 mg/L
0,04 till 39000 mg/L
0,1 till 14000 mg/L
0,2 till 20700 mg/L
0,2 till 260 mg/L
1,0 till 1 x 10-7 mol/L
1,0 till 1,0-5 mol/L
1,8 till 35500 mg/L
6,4 x 10 -6354 mg/L
Ag+: 0,01 till 108000 mg/L; S2-: 0,003 till 32000 mg/L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11987811
Brand: METTLER TOLEDO™ 51344706
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ett urval av ISE-sonder för att detektera koncentration av olika fria joner.
  • Före första användning, skölj elektroden med destillerat vatten och blötlägg den i lämplig standard i 24-48 timmar och fyll sedan med referenselektrolyt (se tabellen ovan).
  • ISA-lösning (jonstyrkejusterare) måste tillsättas till alla kalibreringsstandarder och prover före mätning för korrekta resultat
  • Se elektrodens användarmanual för lämpligt förhållande mellan ISA-lösning och provvolym
  • Tillsätt fyllningslösning varje dag innan du använder elektroden (minst 2,5 cm över provnivån i bägaren)
  • Var noga med att skruva fast locket omedelbart efter användning
  • Fyllningslösningen inuti elektroden bör inte tillåtas avdunsta, eftersom kristallisation kommer att resultera
  • För förvaring mellan mätningar och upp till tre dagar, förvara i lämplig standard
  • För långtidsförvaring, se den specifika ISE-elektrodanvändarmanualen
  • Avkänningsmembranet kommer att slitas med tiden; varje membran kan hålla cirka sex månader vid normal användning, men den faktiska livslängden beror på vilken typ av prover som mäts
  • Konkurrerande joninterferenser är vanliga. Se bruksanvisningen för ISE-elektroderna för potentiella störningar
  • Kompatibel med METTLER TOLEDO SevenExcellence Bänkskiva, Seven2Go , och SevenGo Bärbar
  • Kompatibel med InMotion Autosampler för att automatisera mätning och rengöring av upp till 303 prover
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Användningsområden För bestämning av kloridjoner
Kontakttyper Fast 1,2 m BNC-kabel
Beskrivning Required Solutions: Reference Electrolyte Ion Electrolyte B - 51344751 Ionic Strength Adjuster - 51344760
Typ av fyllningslösning Jonelektrolyt B
Längd (engelska) 4,75 tum.
Längd (engelska) Kabel 3.9 ft.
Längd (metrisk) 120 mm
Längd (metrisk) kabel 1.2 m
Material Epoxy
Temperatur (engelska) Drift 32° till 176 °F
pH-intervall 2 till 12
Störningar Cl-, CN-, Pb, Ag/S2-
Membran Fast tillstånd
Modell perfectION CI-kombinationselektrod
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C till 80 °C
Typ Jonselektiv elektrod
Mätområde 1,8 till 35500 mg/L
Parameter Chloride