Läs mer
Mettler Toledo™ pH-elektrodtillbehör: Glasflödescell
Produktkod. 10750513 Handla allt Mettler Toledo Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Elektroder med 12 mm dia. Axel
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) unitSize
10750513 Elektroder med 12 mm dia. Axel Varje
1 options
Produktkod. 10750513 Leverantör Mettler Toledo™ Leverantörsnummer 51302257
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med elektrod med 12 mm dia. axel
För mer exakta mätningar i ultrarent vatten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Glasgenomströmningscell
För användning med (utrustning) Elektroder med 12 mm dia. Axel
Typ Flödescell
Material Glas