Läs mer
METTLER TOLEDO™ Refracto™ 30PX bärbar refraktometer
Produktkod. 10116032
Change view
Brytningsindex:
1,32 till 1,50
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Brytningsindex Förpackningsstorlek
10116032 1,32 till 1,50 Varje
1 options
Produktkod. 10116032 Leverantör METTLER TOLEDO™ Leverantörsnummer 51324650
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Den handhållna digitala refraktometern ger noggranna och exakta resultat inom några sekunder, som visas i de måttenheter som behövs. Designad för mätningar i laboratorie- och produktionsmiljöer.
  • Kompakt och användarvänlig
  • Glasprisma: mätcellens glasprisma hålls av en ring i rostfritt stål och mäter mörka prover korrekt
  • Temperaturkompensation: bestämmer temperaturen och korrigerar sedan brytningsindexet till en standardtemperatur på 20°C eller någon annan temperatur som användaren definierar
  • Enkelt språkgränssnitt: visar resultat och inställningar på enkelt språk
  • Användarvänlig: gör användningen enkel och effektiv, resultaten visas på bakgrundsbelyst LCD-skärm
  • Omfattande resultatlagring: lagrar upp till 1 100 resultat inklusive providentifiering, måttenhet, temperaturkompensationskoefficient, datum och tid
  • Överför data när du vill: överför data till PC eller skrivare med hjälp av IR-gränssnitt. För detta ändamål krävs infraröd/RS-232-omvandlare (51325006)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Bärbar refraktometer
Skalområde 0 till 85 Brix
Brytningsindex 1,32 till 1,50
Modell REFRACTO 30PX
Provvolym 0.3 mL
Kalibrering Med rent vatten
Noggrannhet ±0,0005
Upplösning 0.0001
Visa Bakgrundsbelyst LCD
Ökar 0.0001
Typ av belysning λ = 589,3 nm
För användning med (applikation) Kompakt och användarvänlig, idealisk för mätningar i laboratorie- och produktionsmiljöer
Inkluderar Glasprisma
Certifikat och efterlevnad ASTM D3321
IP-betyg IP54
Vikt (engelska) 8,8 uns
Vikt (metrisk) 250 g
Mått (L x B x H) 185 x 55 x 60 mm
Höjd (engelska) 2,36 tum
Höjd (metrisk) 60 mm
Längd (engelska) 7,28 tum
Längd (metrisk) 185 mm
Bredd (engelska) 2,17 tum
Bredd (metrisk) 55 mm
Omgivningstemperatur (metrisk) 5 °C till 35 °C
Temperaturnoggrannhet ± 0,2 °C
Temperaturområde (metriskt) 10 °C till 40 °C
Temperaturupplösning 0,1 °C
Strömförsörjningsdetaljer 2 x LR3, 1,5 V, typ AAA med cirka 60 timmars batteritid