Läs mer
METTLER TOLEDO™ S479 SevenExcellence™ pH/ledningsförmåga/DO Bänkmätaresats
Produktkod. 15509904 Handla allt Mettler Toledo Produkter
Kanaler:
Flera
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15509904
Brand: METTLER TOLEDO™ 30092988
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
SevenExcellence pH/mV/konduktivitet/DO trippelkanalsmätare (instrument med en pH/mV, konduktivitet och DO expansionsenhet); samt en InLab™ ExpertPro-ISM (pH), InLab 731-ISM (konduktivitet) och InLab OptiOx (digital DO) sensor; pH-buffertar; konduktivitetsstandarder; och syrefria kalibreringstabletter; guider till pH-, konduktivitets- och DO-mätning; uPlace™ elektrodhållare, halvtransparent lock, bruksanvisning, installation, LabX™ direkt pH PC-programvara, försäkran om överensstämmelse och testcertifikat
S479-mätarsatsen ger dig allt du behöver för att börja mäta pH, konduktivitet, löst syre, BOD, resistivitet, salthalt, TDS, Redox/ORP och ISFET allt på en meter. Den har en intuitiv pekskärm, mätgenvägar och kan exportera data till en skrivare, Excel fil, eller LIMS system.
S479 meter kit innehållande SevenExcellence mätare, elektrod och tillbehör för att utföra mätningar av pH, konduktivitet, löst syre, resistivitet, salthalt, TDS, BOD, Redox/ORP och ISFET
  • De SevenExcellence kan utökas med ytterligare moduler för att mäta pH, konduktivitet, resistivitet, ISE, salthalt, TDS, Redox/ORP och ISFET
  • Skapa enkelt mät- och kalibreringsgenvägar
  • 7-tums färgpekskärm med intuitiv menynavigering
  • Kompatibel med ett brett utbud av elektroder för alla tillämpningar
  • Kompatibel med vår ISM elektroder som fångar och sparar kalibreringsdata som sedan automatiskt identifieras av mätaren när den är ansluten
  • Mätaren ansluter till elektroder via BNC; S7 till BNC-kablar finns tillgängliga
  • Exportera data till en skrivare, Excel fil, eller LIMS system
  • Automatisering tillgänglig för mätningar och rengöring i högeffektiva tillämpningar
  • Hantera användarbehörigheter och åtkomst för att säkerställa dataintegritet
  • Kompatibel med LabX-mjukvara för avancerad datahantering och efterlevnad av 21CFR del 11
  • Valfritt omfattande kvalifikationspaket tillgängligt inklusive IQ/OQ/PQ
  • Förebyggande underhåll och service tillgänglig genom METTLER TOLEDO Service
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning SevenExcellence pH/Cond/DO-mätare S479-K
Kanaler Flera
Visningstyp Färg TFT
IP-betyg IP54
Mätlägen pH, Konduktivitet, Upplöst syre
Procent mättnadsområde Polarografisk DO 0 to 600%
Räckvidd (mV) -2000 till 2000 mV
Område (pH) -2 000 till 20 000
Räckvidd (resistivitet) 0.01 to 100 MOhm-cm
Räckvidd (salthalt) 0 till 80 ppt
Räckvidd (TDS) 0.001 to 1000 g/L
Upplösning (ISE) 0.001 mg/L
Upplösning (pH) 0.001
Temperaturområde (metriskt) -30 °C till +130 °C
Inkluderar S479 pH/ledningsförmåga/DO-mätare, InLab Expert Pro-ISM pH-elektrod (1,2 m kabel), InLab 731-ISM konduktivitetselektrod, InLab OptiOx Optisk elektrod för löst syre (1,8 m kabel), InLab OptiOx kalibreringsrör, 2 buffertpåsar vardera för pH 4,01, 7, 9,21 och 10,01, 2 buffertpåsar vardera för pH 1413 mS/cm och 12,88 mS/cm), EasyDirect pH-aktiveringsnyckel, testcertifikat, pH-mätningsguide, konduktivitets-/DO-mätningsguide
Språk kinesiska, kinesiska (TW), kroatiska, tjeckiska, danska, holländska, engelska (GB), engelska (USA), franska, tyska, ungerska, indonesiska, italienska, japanska, koreanska, norska, polska, portugisiska (BR), ryska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, thailändska, turkiska, vietnamesiska
Minne 250 analyser (20 000 datapunkter)
Modell S479 pH/Konduktivitet/DO Kit
Produkttyp S479 SevenExcellence pH-/konduktivitets-/DO-mätarsats