Läs mer
METTLER TOLEDO™ S900 SevenExcellence™ Upplöst syre/BOD bänkmätare
Handla allt Mettler Toledo Produkter
Produkttyp:
S900-Kit
Beskrivning
- Mätare för löst syre/BOD som kan utökas med ytterligare mätmoduler för att mäta pH, konduktivitet, resistivitet, Redox/ORP, ISFET, ISE, salthalt och TDS
- Skapa enkelt mät- och kalibreringsgenvägar
- 7-tums färgpekskärm med intuitiv menynavigering
- Kan utföra polarografiska eller optiska mätningar av löst syre
- Bestäm halten löst syre i prover med hjälp av den nya InLab™ OptiOx digitala sensorer för löst syre. I kombination med InLab OptiOx , S900 kan också snabbt och exakt mäta biokemiskt syrebehov
- Kompatibel med vår ISM elektroder som fångar och sparar kalibreringsdata som sedan automatiskt identifieras av mätaren när den är ansluten
- Mätaren ansluter till elektroder via BNC; S7 till BNC-kablar finns tillgängliga
- Exportera data till en skrivare, Excel fil, eller LIMS system
- Automatisering tillgänglig för mätningar och rengöring i högeffektiva tillämpningar
- Hantera användarbehörigheter och åtkomst för att säkerställa dataintegritet
- Kompatibel med LabX-mjukvara för avancerad datahantering och efterlevnad av 21CFR del 11
- Valfritt omfattande kvalifikationspaket tillgängligt inklusive IQ/OQ/PQ
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | ±1 |
| Noggrannhet (koncentration) | ±0,1 mg/L från 0 till 8; ±0,2 mg/L från 8 till 20; ±10 % från 20 till 50 |
| Certifikat och efterlevnad | Inkluderar försäkran om överensstämmelse Inkluderar försäkran om överensstämmelse |
| Kanaler | 3 |
| Visningstyp | Färg TFT |
| Mätlägen | Upplöst syre |
| Procent mättnadsområde Polarografisk DO | 0 to 500% |
| Temperaturområde (metriskt) | 0 °C till 50 °C |
| Inkluderar | Instrument, InLab OptiOx , DO-expansionsenhet, två tomma expansionsenheter, syrefri tabletter, uPlace™ elektrodhållare, lock, LabX direct pH PC-programvara |
| Modell | S900-Kit |
| Visa mer |