Läs mer
Mettler Toledo™ Expansionsmoduler för SevenExcellence™ Meter
Produktkod. 13430689
Change view
Typ:
Konduktivitetsmodul
Tom modul
pH/jon-modul
pH/mV-modul
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ unitSize
13430689 Konduktivitetsmodul Varje
13410689 pH/mV-modul Varje
13440689 pH/jon-modul Varje
13450689 Tom modul Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 13430689 Leverantör Mettler Toledo™ Leverantörsnummer 30034473
Tillförlitliga lösningar för jordbrukstester
Använd kampanjkoden 28024
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Den modulära designen av SevenExcellence låter dig när som helst utöka ditt instrument med ytterligare mätparametrar för framtida behov.
Lägg bara till den nya expansionsenheten, slå på instrumentet så känns den nya expansionsenheten automatiskt igen och redo att användas! SevenExcellence passar totalt tre expansionsenheter i valfri komposition.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet (temperatur) ±0,1 °C
Typ Konduktivitetsmodul
Räckvidd (ledningsförmåga) 0,001 μS/cm till 2000mS/cm
Räckvidd (salthalt) 0 till 80 psu
Räckvidd (TDS) 0,001mg/L till 1000g/L
Upplösning (konduktivitet) ±0,5 %
Upplösning (temperatur) 0,1 °C
Temperaturområde (metriskt). -30 °C till +130 °C
För användning med (utrustning) SevenExcellence Bänkmätare