Beskrivning
- pH-, redox/ORP- och ISFET-mätare som kan utökas med ytterligare mätmoduler för att mäta konduktivitet, resistivitet, upplöst syre, ISE, salthalt, TDS och BOD.
- Skapa enkelt mät- och kalibreringsgenvägar
- 7-tums färgpekskärm med intuitiv menynavigering
- Kompatibel med ett brett utbud av elektroder för alla tillämpningar
- *Kompatibel med våra ISM-elektroder som sparar kalibreringsdata och automatiskt identifieras av mätaren vid anslutning.
- Mätaren ansluter till elektroder via BNC; S7 till BNC-kablar finns tillgängliga
- Exportera data till en skrivare, Excel-fil eller LIMS-system
- Automatisering tillgänglig för mätningar och rengöring i högeffektiva tillämpningar
- Hantera användarbehörigheter och åtkomst för att säkerställa dataintegritet
- Kompatibel med LabX-mjukvara för avancerad datahantering och efterlevnad av 21CFR del 11
- Valfritt omfattande kvalifikationspaket tillgängligt inklusive IQ/OQ/PQ
- Förebyggande underhåll och service tillgängligt via METTLER TOLEDO Service
Specifikationer
Specifikationer
| Inkluderar | S400 pH-mätare; elektrodhållare; 2 buffertpåsar för pH 4,01, 7, 9,21 och 10,01; EasyDirect pH-aktiveringsnyckel (pH-datahanteringsprogramvara); testcertifikat |
| Noggrannhet (temperatur) | ±0,1 °C |
| Noggrannhet (mV) | ±0,1 |
| Noggrannhet (pH) | ±0,002 |
| Utgångar | USB, RS-232, Ethernet |
| Område (pH) | -2 till 20 |
| Upplösning (pH) | 0.001, 0.01, 0.1 |
| Kalibreringspunkter (pH) | Max. 5 punkter, 8 fördefinierade och 20 användardefinierade buffertgrupper |
| Räckvidd (mV) | -2000 till 2000 |
| Upplösning (mV) | 0.1/1mV |
| Visa mer |