Läs mer
METTLER TOLEDO™ SevenExcellence™ S400 pH-mätare för bänk
Produktkod. 13457806 Handla allt Mettler Toledo Produkter
Change view
Modell:
Mätare, bio-/livsvetenskapligt kit
Mätare, standardkit
S400 pH-mätare
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell Förpackningsstorlek
13457806 Mätare, standardkit Varje
13440679 S400 pH-mätare Varje
13420679 Mätare, bio-/livsvetenskapligt kit Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 13457806 Leverantör METTLER TOLEDO™ Leverantörsnummer 30046241
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36880.00 SEK
    30595.29 SEK / Paket med 1
    Save 6284.71 SEK
    17% Av
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
S400-mätaren mäter pH, redox/ORP och ISFET. Den kan utökas med ytterligare moduler för att mäta konduktivitet, resistivitet, DO, BOD, ISE, salthalt och TDS. Den har en intuitiv pekskärm, möjlighet att skapa mätgenvägar och kan exportera data till en skrivare, Excel eller LIMS-system.
  • pH, Redox/ORP, and ISFET meter than can be expanded with additional measurement modules to measure conductivity, resistivity, dissolved oxygen, ISE, salinity, TDS, and BOD
  • Easily create measurement and calibration shortcuts
  • 7 inch color touch screen with intuitive menu navigation
  • Compatible with a wide range of electrodes for any application
  • *Compatible with our ISM electrodes that capture and save calibration data which is then automatically recognized by the meter once connected
  • Meter connects to electrodes via BNC; S7 to BNC cables available
  • Export data to a printer, Excel file, or LIMS system
  • Automation available for measurements and cleaning in high-throughput applications
  • Manage user permissions and access to ensure data integrity
  • Compatible with LabX software for advanced data management and 21CFR part 11 regulatory compliance
  • Optional comprehensive qualification package available including IQ/OQ/PQ
  • Preventative maintenance and service available through METTLER TOLEDO Service
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Inkluderar S400 pH-mätare; InLab Expert Pro-ISM elektrod; elektrodhållare; 2 buffertpåsar för pH 4,01, 7, 9,21 och 10,01; EasyDirect pH-aktiveringsnyckel (pH-datahanteringsprogramvara); testcertifikat; pH-mätningsguide
Noggrannhet (temperatur) ±0,1 °C
Noggrannhet (mV) ±0,1
Noggrannhet (pH) ±0,002
Utgångar USB, RS-232, Ethernet
Område (pH) -2 till 20
Upplösning (pH) 0.001, 0.01, 0.1
Kalibreringspunkter (pH) Max. 5 punkter, 8 fördefinierade och 20 användardefinierade buffertgrupper
Räckvidd (mV) -2000 till 2000
Upplösning (mV) 0.1/1mV
Temperaturområde (metriskt) -30 °C till +130 °C
Upplösning (temperatur) 0,1 °C
Visningstyp TFT
Minne 250 analyser (20 000 datapunkter)
Datapunkter 20,000
Modell Mätare, standardkit
Räckvidd (ledningsförmåga) 0,001 μS/cm till 2000mS/cm
Språk kinesiska, kinesiska (TW), kroatiska, tjeckiska, danska, holländska, engelska (GB), engelska (USA), franska, tyska, ungerska, indonesiska, italienska, japanska, koreanska, norska, polska, portugisiska (BR), ryska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, thailändska, turkiska, vietnamesiska
Upplösning (konduktivitet) 0,001 till 1
Kanaler 1
Kalibreringspunkter (konduktivitet) 13 fördefinierade och 20 användardefinierade standarder