Läs mer
METTLER TOLEDO™ SevenExcellence™ S470 pH/konduktivitetsmätare för bänk
Produktkod. 13457816 Handla allt Mettler Toledo Produkter
Change view
Modell:
Mätare, USP/EP-efterlevnadskit
Mätare, standardkit
S470 pH/konduktivitetsmätare
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell unitSize
13457816 Mätare, USP/EP-efterlevnadskit Varje
13496618 S470 pH/konduktivitetsmätare Varje
13400689 Mätare, standardkit Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 13457816 Leverantör METTLER TOLEDO™ Leverantörsnummer 30046254
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
S470-mätaren mäter pH, konduktivitet, resistivitet, redox/ORP, TDS, salthalt och ISFET. Den kan utökas med ytterligare moduler för att mäta upplöst syre, BOD och ISE. Den har en intuitiv pekskärm, mätgenvägar och kan exportera data till en skrivare, Excel fil eller LIMS system.
  • pH, konduktivitet, resistivitet, redox/ORP, TDS, salthalt och ISFET-mätare än kan utökas med ytterligare mätmoduler för att mäta upplöst syre, ISE och BOD
  • Skapa enkelt mät- och kalibreringsgenvägar
  • 7-tums färgpekskärm med intuitiv menynavigering
  • Kompatibel med ett brett utbud av elektroder för alla tillämpningar
  • Kompatibel med våra ISM-elektroder som sparar kalibreringsdata och automatiskt identifieras av mätaren vid anslutning.
  • Mätaren ansluter till elektroder via BNC; S7 till BNC-kablar finns tillgängliga
  • Exportera data till en skrivare, Excel-fil eller LIMS-system
  • Automatisering tillgänglig för mätningar och rengöring i högeffektiva tillämpningar
  • Hantera användarbehörigheter och åtkomst för att säkerställa dataintegritet
  • Kompatibel med LabX-mjukvara för avancerad datahantering och efterlevnad av 21CFR del 11
  • Valfritt omfattande kvalifikationspaket tillgängligt inklusive IQ/OQ/PQ
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Utgångar RS232, USB-A, USB-B, LAN, Mini-LTW, Mini-DIN, BNC, Cinch/RCA
Noggrannhet (konduktivitet) ±0,5 %
Noggrannhet (mV) ±0,1 mV
Noggrannhet (pH) ±0,002
Kalibreringspunkter (konduktivitet) 13 fördefinierade och 20 användardefinierade standarder
Kalibreringspunkter (ISE) Max. 5 punkter, 8 fördefinierade och 20 användardefinierade buffertgrupper
Kalibreringspunkter (pH) Max. 5 punkter, 8 fördefinierade och 20 användardefinierade buffertgrupper
Datapunkter 20,000
Visningstyp TFT
Räckvidd (ledningsförmåga) 0,001μ S/cm till 2000 mS/cm
Räckvidd (mV) -2000 till 2000 mV
Område (pH) -2 till 20
Räckvidd (resistivitet) 0,01 till 100 Mohm/cm
Räckvidd (salthalt) 0 till 80 ppt
Räckvidd (TDS) 0,001 mg/L till 1000 g/L
Temperaturområde (metriskt) -30 °C till +130 °C
Inkluderar S470 pH/konduktivitetsmätare, InLab Pure Pro-ISM pH-elektrod, InLab 741-ISM konduktivitetselektrod (1,2 m kabel), elektrodhållare, 2 buffertpåsar vardera för pH 4,01, 7, 9,21, 10,01, EasyDirect pH-aktiveringsnyckel, testcertifikat , pH-mätningsguide, konduktivitets-/DO-mätningsguide, multipin-BNC/RCA elektrodkabel 1,2 m
Modell Mätare, USP/EP-efterlevnadskit
Räckvidd (ISE) 0 till 999999 mg/l
Upplösning (konduktivitet) 0,001 μS/cm till 2000mS/cm
Upplösning (mV) 0.1/1mV
Upplösning (resistivitet) 0,001 till 1
Upplösning (salthalt) 0,001 till 1
Upplösning (TDS) 0,001 till 1
Temperaturnoggrannhet ±0,1 °C
Temperaturupplösning 0,1 °C