Läs mer
METTLER TOLEDO™ SevenExcellence™ S475 pH/ledningsförmåga/ISE bänkmätare
Produktkod. 13420689 Handla allt Mettler Toledo Produkter
Område (pH):
-2 till 20
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13420689
Brand: METTLER TOLEDO™ 30046255
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
S475-mätaren utför mätningar av pH, konduktivitet, resistivitet, jonselektivitet, salthalt, TDS, Redox/ORP och ISFET. Den kan utökas med en extra modul för att mäta DO/BOD. Den har en intuitiv pekskärm, mätgenvägar och kan exportera data till en skrivare, Excel , eller LIMS system.
  • pH, konduktivitet, resistivitet, ISE, salthalt, TDS, Redox/ORP och ISFET-mätare som kan utökas med en extra mätmodul för att mäta löst syre och BOD
  • Skapa enkelt mät- och kalibreringsgenvägar
  • 7-tums färgpekskärm med intuitiv menynavigering
  • Kompatibel med ett brett utbud av elektroder för alla tillämpningar
  • Kompatibel med vår ISM elektroder som fångar och sparar kalibreringsdata som sedan automatiskt identifieras av mätaren när den är ansluten
  • Mätaren ansluter till elektroder via BNC; S7 till BNC-kablar finns tillgängliga
  • Exportera data till en skrivare, Excel fil, eller LIMS system
  • Automatisering tillgänglig för mätningar och rengöring i högeffektiva tillämpningar
  • Hantera användarbehörigheter och åtkomst för att säkerställa dataintegritet
  • Kompatibel med LabX-mjukvara för avancerad datahantering och efterlevnad av 21CFR del 11
  • Valfritt omfattande kvalifikationspaket tillgängligt inklusive IQ/OQ/PQ
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet (konduktivitet) ±0,5 %
Noggrannhet (pH) ±0,002
Kanaler Flerkanaligt
Visningstyp TFT
Räckvidd (mV) -2000 till 2000 mV
Område (pH) -2 till 20
Räckvidd (resistivitet) 0,01 till 100 Mohm/cm
Räckvidd (salthalt) 0 till 80 psu, ppt
Räckvidd (TDS) 0,001 mg/L till 1000 g/L
Upplösning (pH) 0.001/0.01/0.1
Temperaturområde (metriskt) -30 °C till +130 °C
Inkluderar S475 pH/ledningsförmåga/ISE-mätare, elektrodhållare, 2 buffertpåsar vardera för pH 4,01, 7, 9,21 och 10,01, 2 buffertpåsar vardera för pH 1413 mS/cm och 12,88 mS/cm, testcertifikat
Språk kinesiska, kinesiska (TW), kroatiska, tjeckiska, danska, holländska, engelska (GB), engelska (USA), franska, tyska, ungerska, indonesiska, italienska, japanska, koreanska, norska, polska, portugisiska (BR), ryska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, thailändska, turkiska, vietnamesiska
Minne 250 analyser (20 000 datapunkter)
Modell S475 pH/ledningsförmåga/ISE-mätare
Räckvidd (ISE) 0,001 till 999999mg/L ppm, 0,0001 till 100mol/L %, 0,001 till 100000mmol/L
Upplösning (konduktivitet) 0,001 μS/cm till 2000mS/cm
Upplösning (mV) 0.1/1mV
Temperaturnoggrannhet ±0,1 °C
Temperaturupplösning 0,1 °C