Läs mer
METTLER TOLEDO™ SevenExcellence™ S500 pH/ISE bänkmätare
Produktkod. 13470679 Handla allt Mettler Toledo Produkter
Produkttyp:
Mätare med biokit
Seven2Go Pro S8 pH/mV och jonmätare: Fluorid Kit
pH/ISE-mätare
pH/Ion/DO Bänkmätare Standard pH och DO Kit
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13470679
Brand: METTLER TOLEDO™ 30046249
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
S500-mätaren utför jonselektiva (ISE), pH-, redox/ORP- och ISFET-mätningar. Den kan utökas med ytterligare moduler för att mäta konduktivitet, resistivitet, DO, salthalt, TDS och BOD. Den har en intuitiv pekskärm och möjlighet att skapa mätgenvägar.
  • Jonselektiv (ISE), pH-, redox/ORP- och ISFET-mätare som kan utökas med ytterligare mätmoduler för att mäta konduktivitet, resistivitet, löst syre, salthalt, TDS och BOD
  • Skapa enkelt mät- och kalibreringsgenvägar
  • 7-tums färgpekskärm med intuitiv menynavigering
  • Kompatibel med ett brett utbud av elektroder för alla tillämpningar
  • Kompatibel med vår ISM elektroder som fångar och sparar kalibreringsdata som sedan automatiskt identifieras av mätaren när den är ansluten
  • Mätaren ansluter till elektroder via BNC; S7 till BNC-kablar finns tillgängliga
  • Exportera data till en skrivare, Excel fil, eller LIMS system
  • Automatisering tillgänglig för mätningar och rengöring i högeffektiva tillämpningar
  • Hantera användarbehörigheter och åtkomst för att säkerställa dataintegritet
  • Kompatibel med LabX-mjukvara för avancerad datahantering och efterlevnad av 21CFR del 11
  • Valfritt omfattande kvalifikationspaket tillgängligt inklusive IQ/OQ/PQ
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Utgångar RS232, USB-A, USB-B, LAN, Mini-LTW, Mini-DIN, BNC, Cinch/RCA
Noggrannhet (koncentration) ±0,5 %
Noggrannhet (mV) ±0,1 mV
Noggrannhet (pH) ±0,002
Kalibreringspunkter (konduktivitet) 13 fördefinierade och 20 användardefinierade standarder
Kalibreringspunkter (ISE) Max. 5 punkter, 8 fördefinierade och 20 användardefinierade buffertgrupper
Kalibreringspunkter (pH) Max. 5 punkter, 8 fördefinierade och 20 användardefinierade buffertgrupper
Datapunkter 20,000
Kanaler 1
Visningstyp TFT
Räckvidd (ledningsförmåga) 0,001μ S/cm till 2000 mS/cm
Räckvidd (mV) -2000 till 2000 mV
Område (pH) -2 till 20
Räckvidd (resistivitet) 0,001μ S/cm till 2000 mS/cm
Räckvidd (salthalt) 0,001μ S/cm till 2000 mS/cm
Räckvidd (TDS) 0,001μ S/cm till 2000 mS/cm
Upplösning (ISE) 0,001 till 1
Upplösning (pH) 0.001/0.01/0.1
Temperaturområde (metriskt) -30 °C till +130 °C
Inkluderar S500 pH/ISE-mätare, InLab Expert Pro-ISM pH-elektrod (1,2 m kabel), elektrodhållare, 2 buffertpåsar vardera för pH 4,01, 7, 9,21, 10,01, EasyDirect pH-aktiveringsnyckel, testcertifikat, pH-mätningsguide
Språk kinesiska, kinesiska (TW), kroatiska, tjeckiska, danska, holländska, engelska (GB), engelska (USA), franska, tyska, ungerska, indonesiska, italienska, japanska, koreanska, norska, polska, portugisiska (BR), ryska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, thailändska, turkiska, vietnamesiska
Minne 250 analyser (20 000 datapunkter)
Modell S500 Kit - Standardapplikationer
Produkttyp pH/Ion/DO Bänkmätare Standard pH och DO Kit
Räckvidd (koncentration) 0,001 till 999999mg/L ppm, 0,0001 till 100mol/L %, 0,001 till 100000mmol/L
Räckvidd (ISE) 0 till 999999 mg/l
Upplösning (konduktivitet) 0,001 till 1
Upplösning (mV) 0.1/1mV
Upplösning (resistivitet) 0,001 till 1
Upplösning (salthalt) 0,001 till 1
Upplösning (TDS) 0,001 till 1
Temperaturnoggrannhet ±0,1 °C
Temperaturupplösning 0,1 °C