Läs mer
METTLER TOLEDO™ SevenExcellence™ S500 pH/ISE bänkmätare
Handla allt Mettler Toledo Produkter
Produkttyp:
Mätare med biokit
Seven2Go Pro S8 pH/mV och jonmätare: Fluorid Kit
pH/ISE-mätare
pH/Ion/DO Bänkmätare Standard pH och DO Kit
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Jonselektiv (ISE), pH-, redox/ORP- och ISFET-mätare som kan utökas med ytterligare mätmoduler för att mäta konduktivitet, resistivitet, löst syre, salthalt, TDS och BOD
- Skapa enkelt mät- och kalibreringsgenvägar
- 7-tums färgpekskärm med intuitiv menynavigering
- Kompatibel med ett brett utbud av elektroder för alla tillämpningar
- Kompatibel med vår ISM elektroder som fångar och sparar kalibreringsdata som sedan automatiskt identifieras av mätaren när den är ansluten
- Mätaren ansluter till elektroder via BNC; S7 till BNC-kablar finns tillgängliga
- Exportera data till en skrivare, Excel fil, eller LIMS system
- Automatisering tillgänglig för mätningar och rengöring i högeffektiva tillämpningar
- Hantera användarbehörigheter och åtkomst för att säkerställa dataintegritet
- Kompatibel med LabX-mjukvara för avancerad datahantering och efterlevnad av 21CFR del 11
- Valfritt omfattande kvalifikationspaket tillgängligt inklusive IQ/OQ/PQ
Specifikationer
Specifikationer
| Utgångar | RS232, USB-A, USB-B, LAN, Mini-LTW, Mini-DIN, BNC, Cinch/RCA |
| Noggrannhet (koncentration) | ±0,5 % |
| Noggrannhet (mV) | ±0,1 mV |
| Noggrannhet (pH) | ±0,002 |
| Kalibreringspunkter (konduktivitet) | 13 fördefinierade och 20 användardefinierade standarder |
| Kalibreringspunkter (ISE) | Max. 5 punkter, 8 fördefinierade och 20 användardefinierade buffertgrupper |
| Kalibreringspunkter (pH) | Max. 5 punkter, 8 fördefinierade och 20 användardefinierade buffertgrupper |
| Datapunkter | 20,000 |
| Kanaler | 1 |
| Visningstyp | TFT |
| Visa mer |