Läs mer
METTLER TOLEDO™ SevenExcellence™ S700 konduktivitetsmätare för bänkskivor
Produktkod. 13410679 Handla allt Mettler Toledo Produkter
Change view
Typ:
S700 Kit med InLab 731 ISM
S700-Basic
S700-Trace med InLab Spåra
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ Förpackningsstorlek
13410679 S700-Basic Varje
13430679 S700 Kit med InLab 731 ISM Varje
13450679 S700-Trace med InLab Spåra Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 13410679 Leverantör METTLER TOLEDO™ Leverantörsnummer 30046244
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
S700-mätaren mäter konduktivitet, resistivitet, TDS och salthalt. Dess möjligheter kan utökas med ytterligare moduler för att mäta pH, löst syre, ISE, BOD, Redox/ORP och ISFET. Har en intuitiv pekskärm och möjligheten att skapa mätgenvägar.
  • Konduktivitets-, resistivitets-, TDS- och salthaltsmätare än som kan utökas med ytterligare mätmoduler för att mäta pH, löst syre, ISE, BOD, Redox/ORP och ISFET
  • Skapa enkelt mät- och kalibreringsgenvägar
  • 7-tums färgpekskärm med intuitiv menynavigering
  • Kompatibel med ett brett utbud av elektroder för alla tillämpningar
  • Kompatibel med vår ISM elektroder som fångar och sparar kalibreringsdata som sedan automatiskt identifieras av mätaren när den är ansluten
  • Mätaren ansluter till elektroder via BNC; S7 till BNC-kablar finns tillgängliga
  • Exportera data till en skrivare, Excel fil, eller LIMS system
  • Automatisering tillgänglig för mätningar och rengöring i högeffektiva tillämpningar
  • Hantera användarbehörigheter och åtkomst för att säkerställa dataintegritet
  • Kompatibel med LabX-mjukvara för avancerad datahantering och efterlevnad av 21CFR del 11
  • Valfritt omfattande kvalifikationspaket tillgängligt inklusive IQ/OQ/PQ
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Inkluderar S700 konduktivitetsmätare, elektrodhållare, 2 standardpåsar vardera för 1413 uS/cm och 12,88 mS/cm, EasyDirect pH-aktiveringsnyckel, testcertifikat
Noggrannhet (konduktivitet) ±0,5 %
Kalibreringspunkter 13 fördefinierade och 20 användardefinierade standarder
Räckvidd (ledningsförmåga) 0,001μ S/cm till 2000 mS/cm
Temperaturkompensation 20 °C
Räckvidd (salthalt) 0 till 80 psu
Räckvidd (TDS) 0,001 mg/L till 1000 g/L
Temperaturområde (metriskt) -30 °C till +130 °C
Upplösning (temperatur) 0,1 °C
Noggrannhet (temperatur) ±0,1 °C
Räckvidd (resistivitet) 0,01 till 100 megohm/cm
Datapunkter Minst 20 000 datapunkter, 250 analyser
Ingångar Integrerade gränssnitt (USB , RS232 och Ethernet)
Modell S700 konduktivitetsmätare
Sensortyper Konduktivitet
Typ S700-Basic