Läs mer
METTLER TOLEDO™ SevenExcellence™ S700 konduktivitetsmätare för bänkskivor
Handla allt Mettler Toledo ProdukterBeskrivning
- Konduktivitets-, resistivitets-, TDS- och salthaltsmätare än som kan utökas med ytterligare mätmoduler för att mäta pH, löst syre, ISE, BOD, Redox/ORP och ISFET
- Skapa enkelt mät- och kalibreringsgenvägar
- 7-tums färgpekskärm med intuitiv menynavigering
- Kompatibel med ett brett utbud av elektroder för alla tillämpningar
- Kompatibel med vår ISM elektroder som fångar och sparar kalibreringsdata som sedan automatiskt identifieras av mätaren när den är ansluten
- Mätaren ansluter till elektroder via BNC; S7 till BNC-kablar finns tillgängliga
- Exportera data till en skrivare, Excel fil, eller LIMS system
- Automatisering tillgänglig för mätningar och rengöring i högeffektiva tillämpningar
- Hantera användarbehörigheter och åtkomst för att säkerställa dataintegritet
- Kompatibel med LabX-mjukvara för avancerad datahantering och efterlevnad av 21CFR del 11
- Valfritt omfattande kvalifikationspaket tillgängligt inklusive IQ/OQ/PQ
Specifikationer
Specifikationer
| Inkluderar | S700 konduktivitetsmätare, InLab Spårledningselektrod, flödescell, elektrodhållare, EasyDirect pH-aktiveringsnyckel, testcertifikat, ledningsförmåga/DO-mätningsguide |
| Noggrannhet (konduktivitet) | ±0,5 % |
| Kalibreringspunkter | 13 fördefinierade och 20 användardefinierade standarder |
| Räckvidd (ledningsförmåga) | 0,001μ S/cm till 2000 mS/cm |
| Temperaturkompensation | 20 °C |
| Räckvidd (salthalt) | 0 till 80 psu |
| Räckvidd (TDS) | 0,001 mg/L till 1000 g/L |
| Temperaturområde (metriskt) | -30 °C till +130 °C |
| Upplösning (temperatur) | 0,1 °C |
| Noggrannhet (temperatur) | ±0,1 °C |
| Visa mer |