Läs mer
Mettler Toledo™ SevenGo™ Ersättningselektrod för upplöst syre InLab™ 605
Shop All Mettler Toledo ProductsDescription
Includes
Tre membrankroppar och 25 ml elektrolyt
För användning med InLab™ 605 upplöst syreelektrod.
Specifications
Specifications
| Beskrivning | Membran kit InLab 605 |
| Temperaturområde (metriskt). | 0 °C till 60 °C |
| Inkluderar | Tre membrankroppar och 25 ml elektrolyt |
| För användning med (utrustning) | InLab 605 upplöst syreelektrod |
| För användning med (applikation) | Rutinmässig pH-mätning |
Safety and Handling
Product Identifier
- MEMBRANE KIT INLAB 605
- Fara
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Innehåller: Potassium hydroxide;caustic potash