Läs mer
METTLER TOLEDO™ SevenGo Duo pH/Ion/DO-mätare SG98-EL-Kit
Produktkod. 11977981 Handla allt Mettler Toledo Produkter
Område (pH):
-2 till 19,999
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. 11977981
Brand: METTLER TOLEDO™ 51302662
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
En högprecisions dubbelkanals pH/optisk DO-mätare för samtidig analys av två elektrokemiska parametrar. Enkel textstyrd drift.
  • Dammtät
  • Vattentät
  • IP67 klassad
  • pH, Redox/ORP, löst syre och ISE-mätförmåga
  • Kompatibel med ett brett utbud av IP67-klassade elektroder för alla applikationer
  • Kompatibel med vår ISM elektroder som fångar och sparar kalibreringsdata som sedan automatiskt identifieras av mätaren när den är ansluten
  • Datalagring tillgänglig; kapacitet beroende på modell
  • Exportera data till en skrivare eller Excel fil för Seven2Go Endast proffs
  • EasyDirect programvara tillgänglig för dataöverföring (modellberoende) för Seven2Go Endast proffs
  • Gummihölster finns för enhandsmått
  • uGo bär- och skyddsväska som ingår i selektiva kit (se nedan för fullständig lista); tillgänglig för alla bärbara mätare
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Utgångar IR till skrivare eller PC via RS232 eller USB
Noggrannhet (mV) ±0,1 mV
Noggrannhet (pH) ±0,002
Batterityp 4 x AA
Kalibreringspunkter 5
Certifikat och efterlevnad ISO 9001, ISO 14001
Kanaler 2
Visningstyp LCD
IP-betyg IP67
Mätlägen pH, Upplöst syre
Räckvidd (mV) -1999 till 1999 mV
Område (pH) -2 till 19,999
Upplösning (pH) 0.001
Temperaturområde (metriskt) 0°C to 130°C
Inkluderar InLab OptiOx Upplöst syre/temperaturelektrod, InLab Expert Go-ISM pH/temperaturelektrod
Ingångar BNC (> 1012 Ohm), RCA (cinch), (båda IP67)
Metoder 500 mätningar
Modell Dubbel kanal; pH/ORP/jon, DO
Produkttyp Mätarelektrodsats
Upplösning (mV) 0.1mV
Temperaturnoggrannhet ±0,2 °C
Temperatur (engelska) Drift 32 °F till 104 °F
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C till 40 °C
Temperaturupplösning 0,1 °C
Mått (L x B x H) 8,66 x 3,54 x 1,77 tum. (22 x 9 x 4,5 cm)
Längd (engelska) 8,66 tum.
Längd (metrisk) 22 cm
Bredd (engelska) 3,54 tum
Bredd (metrisk) 9 cm
Höjd (engelska) 1,77 tum.
Höjd (metrisk) 4.5 cm
Vikt (metrisk) 368 g