Läs mer
Mettler Toledo™ SevenGo™ perfectION Kombinerade ISE-elektroder
Produktkod. 11947831 Handla allt Mettler Toledo Produkter
Parameter:
Calcium
Chloride
Cyanide
Iodide
Nitrate
Silver/Sulfide
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11947831
Brand: Mettler Toledo™ 51344827
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Få en allt-i-ett-lösning med SevenGo™ perfectION Kombinerade ISE-elektroder. Den briljanta Click& Clear™ pressmekanism möjliggör snabb rengöring och säkerställer stabila avläsningar även i svåra prover.
  • Lika stort som utbudet av olika joner är urvalet av jonselektiva elektroder (ISE)
  • Den speciella Click& Rensa™ kopplingen möjliggör en optimal kontakt mellan elektrolytlösningen och provet
  • Med de dedikerade lösningarna kan provet förberedas optimalt för framgångsrik mätning av jonkoncentrationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Användningsområden NO -3 joner
Kontakttyper Lemo
Typ av fyllningslösning ISA
Material Epoxy
Driftintervall (metriskt) 0,1 till 14000mg/L
Temperatur (engelska) Drift 32° till 104 °F
Elektrod Kombinerad ISE-elektrod
För användning med (utrustning) All pH, mV Meters or Ionometers
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C till 40 °C
Typ Combination Ion Selective Electrode, BNC vattentät kontakt
Parameter Nitrate