Läs mer
Mettler Toledo™ SevenGo™ perfectION Kombinerade ISE-elektroder
Produktkod. 11967821 Handla allt Mettler Toledo Produkter
Parameter:
Calcium
Chloride
Cyanide
Iodide
Nitrate
Silver/Sulfide
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11967821
Brand: Mettler Toledo™ 51344800
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Få en allt-i-ett-lösning med SevenGo™ perfectION Kombinerade ISE-elektroder. Den briljanta Click& Clear™ pressmekanism möjliggör snabb rengöring och säkerställer stabila avläsningar även i svåra prover.
  • Lika stort som utbudet av olika joner är urvalet av jonselektiva elektroder (ISE)
  • Den speciella Click& Rensa™ kopplingen möjliggör en optimal kontakt mellan elektrolytlösningen och provet
  • Med de dedikerade lösningarna kan provet förberedas optimalt för framgångsrik mätning av jonkoncentrationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Användningsområden Ag+ /S -2 joner
Kontakttyper LEMO
Typ av fyllningslösning ISA
Material Epoxy
Driftintervall (metriskt) 0,003 till 32000 mg/L
Temperatur (engelska) Drift 32° till 176 °F
Elektrod Kombinerad ISE-elektrod
För användning med (utrustning) All pH, mV Meters or Ionometers
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C till 80 °C
Typ Kombinationsjonselektiva elektroder
Parameter Silver/Sulfide