Läs mer
Mettler Toledo™ SevenGo™ perfectION Kombinerade ISE-elektroder
Handla allt Mettler Toledo Produkter
Parameter:
Cyanid
Jodid
Kalcium
Klorid
Nitrat
Silver/Sulfid
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Lika stort som utbudet av olika joner är urvalet av jonselektiva elektroder (ISE)
- Den speciella Click& Rensa™ kopplingen möjliggör en optimal kontakt mellan elektrolytlösningen och provet
- Med de dedikerade lösningarna kan provet förberedas optimalt för framgångsrik mätning av jonkoncentrationen
Specifikationer
Specifikationer
| Användningsområden | Cl - joner |
| Kontakttyper | Lemo |
| Typ av fyllningslösning | ISA |
| Material | Epoxy |
| Driftintervall (metriskt) | 1,8 till 35500mg/L |
| Temperatur (engelska) Drift | 32° till 176 °F |
| Elektrod | Kombinerad ISE-elektrod |
| För användning med (utrustning) | All pH, mV Meters or Ionometers |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0 °C till 80 °C |
| Typ | Elektrod |
| Visa mer |