Läs mer
Mettler Toledo™ SevenGo™ perfectION Kombinerade ISE-membranmoduler
Produktkod. 11937831 Handla allt Mettler Toledo Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
PerfectION Combined Ksuperscript+ ISE
PerfectION Combined NO-3 ISE
perfectION Kombinerad Ca-2 ISE
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) unitSize
11937831 PerfectION Combined Ksuperscript+ ISE Varje
11907941 PerfectION Combined NO-3 ISE Varje
11987931 perfectION Kombinerad Ca-2 ISE Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11937831 Leverantör Mettler Toledo™ Leverantörsnummer 51344821
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
PerfectION kombinerad membranmodul gör ISE enkelt
  • Möjliggör exakta bestämningar och utbytbara membran för en optimal jonmätning
  • Kombinerad jonselektiv elektrod
  • Polymermembran
  • Lemo kontakt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Användningsområden Kan rinna lätt genom kopplingen och kopplingen rengörs optimalt mellan mätningarna och elektrolyten kan enkelt tömmas och fyllas på
Kontakttyper LEMO
Typ av fyllningslösning ISA
Temperatur (engelska) Drift 32° till 104 °F
För användning med (utrustning) PerfectION Combined Ksuperscript+ ISE
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C till 40 °C
Typ Combined ISE Membrane module