Läs mer
Mettler Toledo™ SevenGo™ perfectION Kombinerade ISE-membranmoduler
Handla allt Mettler Toledo ProdukterBeskrivning
- Möjliggör exakta bestämningar och utbytbara membran för en optimal jonmätning
- Kombinerad jonselektiv elektrod
- Polymermembran
- Lemo kontakt
Specifikationer
Specifikationer
| Användningsområden | Kan rinna lätt genom kopplingen och kopplingen rengörs optimalt mellan mätningarna och elektrolyten kan enkelt tömmas och fyllas på |
| Kontakttyper | Fast 1,2 m BNC-kabel |
| Typ av fyllningslösning | ISA |
| Längd (engelska) Kabel | 3.9 ft. |
| Längd (metrisk) kabel | 1.2 m |
| Temperatur (engelska) Drift | 32° till 104 °F |
| För användning med (utrustning) | perfectION Kombinerad Ca-2 ISE |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0 °C till 40 °C |
| Typ | Combined ISE Membrane Module |