Läs mer
METTLER TOLEDO™ Bärbara mätare för pH/ledningsförmåga/upplöst syre/jon
Handla allt Mettler Toledo ProdukterBeskrivning
- Dammtät
- Vattentät
- IP67 klassad
- pH, Redox/ORP, konduktivitet, löst syre och ISE-mätförmåga (modellberoende)
- Kompatibel med ett brett utbud av IP67-klassade elektroder för alla applikationer
- Kompatibel med vår ISM elektroder som fångar och sparar kalibreringsdata som sedan automatiskt identifieras av mätaren när den är ansluten
- Datalagring tillgänglig; kapacitet beroende på modell
- Exportera data till en skrivare eller Excel fil för Seven2Go Endast proffs
- EasyDirect programvara tillgänglig för dataöverföring (modellberoende) för Seven2Go Endast proffs
- Gummihölster finns för enhandsmått
- uGo bär- och skyddsväska som ingår i selektiva kit (se nedan för fullständig lista); tillgänglig för alla bärbara mätare
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet (konduktivitet) | ±0,5 % |
| Noggrannhet (mV) | ±1mV |
| Noggrannhet (pH) | ±0,01 |
| Noggrannhet (TDS) | ±0,5 % |
| Batterityp | 4 x AA |
| Kalibreringspunkter | 3 poäng, 4 fördefinierad buffertgrupp |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001, ISO 14001 |
| Information om datahantering | 99 GLP dataposter |
| Visningstyp | LCD |
| IP-betyg | IP67 |
| Visa mer |