Läs mer
METTLER TOLEDO™ Bärbara mätare för pH/ledningsförmåga/upplöst syre/jon
Handla allt Mettler Toledo Produkter
Modell:
DO Bärbar mätare
Dubbel kanal; pH/ORP, konduktivitet
Dubbel kanal; pH/ORP/jon, DO
Enkel kanal; löst syre (DO)
Enkel kanal; pH, ORP
Enkel kanal; pH, jon, ORP
Seven2Go S3
Seven2Go S4
SevenGo Duo SG78
SevenGo Duo SG98
pH, ORP
Kanaler:
1
2
Produkttyp:
DO Bärbar S9-meter
Elektrodsats
Endast mätare (SG23)
Fältsats
Meter with Field Kit, 2m Cable
S9 DO-mätare: BOD-sats
S9 DO-mätare: Fältsats
S9 DO-mätare: Standardsats
Seven2Go Pro S8 pH/mV och jonmätare
Seven2Go Pro S8 pH/mV och jonmätare: Biotech Kit
Seven2Go Pro S8 pH/mV och jonmätare: Fluorid Kit
Seven2Go Pro S8 pH/mV och jonmätare: Fältsats
Seven2Go S2 pH/mV-mätare
Seven2Go S2 pH/mV-mätare: Food Kit
Seven2Go S2 pH/mV-mätare: Fältsats med pH-sond
Seven2Go S2 pH/mV-mätare: Ljussats
Seven2Go S2 pH/mV-mätare: Standardsats
Seven2Go S3 konduktivitetsmätare
Seven2Go S3 konduktivitetsmätare: Bioetanolsats
Seven2Go S4 DO-mätare
Seven2Go S4 DO-mätare: Fältsats
pH/Ion/Cond Meter
pH/Ion/DO Bänkmätare Standard pH och DO Kit
pH/Ion/DO/ORP Meter
pH/jon/DO-mätare
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Varje
Beskrivning
- Dust proof
- Water proof
- IP67 Rated
- pH, Redox/ORP, conductivity, dissolved oxygen and ISE measuring capability (model dependent)
- Compatible with a wide range of IP67-rated electrodes for any application
- Compatible with our ISM electrodes that capture and save calibration data which is then automatically recognized by the meter once connected
- Data storage available; capacity dependent on model
- Export data to a printer or Excel file for Seven2Go Pro only
- EasyDirect software available for data transfer (model dependent) for Seven2Go Pro only
- Rubber holster available for single-handed measurements
- uGo carrying and protecting case included in selective kits (see below for complete list); available for all portable meters
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001:2000 |
| Kanaler | 2 |
| Visningstyp | LCD |
| IP-betyg | IP67 |
| Mätlägen | pH, Conductivity, Ion |
| Räckvidd (ledningsförmåga) | 0.01μS/cm to 1000mS/cm |
| Område (pH) | -2 to 19.999 |
| Räckvidd (TDS) | 0.01mg/L to 600g/L |
| Upplösning (pH) | 0.001 |
| Temperaturområde (metriskt) | -5°C to +130°C |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur