Läs mer
- Home
- Products
- pH och elektrokemi
- Elektrokemimätare
- Multiparametermätare
- METTLER TOLEDO™ Bärbara mätare för pH/ledningsförmåga/upplöst syre/jon
METTLER TOLEDO™ Bärbara mätare för pH/ledningsförmåga/upplöst syre/jon
Produktkod. 15305073 Handla allt Mettler Toledo Produkter
Change view
Modell:
DO Bärbar mätare
Dubbel kanal; pH/ORP, konduktivitet
Dubbel kanal; pH/ORP/jon, DO
Enkel kanal; löst syre (DO)
Enkel kanal; pH, ORP
Enkel kanal; pH, jon, ORP
Seven2Go S3
Seven2Go S4
SevenGo Duo SG78
SevenGo Duo SG98
pH, ORP
Kanaler:
1
2
Produkttyp:
DO Bärbar S9-meter
Elektrodsats
Endast mätare (SG23)
Fältsats
Mätare med fältkit, 2 m kabel
S9 DO-mätare: BOD-sats
S9 DO-mätare: Fältsats
S9 DO-mätare: Standardsats
Seven2Go Pro S8 pH/mV och jonmätare
Seven2Go Pro S8 pH/mV och jonmätare: Biotech Kit
Seven2Go Pro S8 pH/mV och jonmätare: Fluorid Kit
Seven2Go Pro S8 pH/mV och jonmätare: Fältsats
Seven2Go S2 pH/mV-mätare
Seven2Go S2 pH/mV-mätare: Food Kit
Seven2Go S2 pH/mV-mätare: Fältsats med pH-sond
Seven2Go S2 pH/mV-mätare: Ljussats
Seven2Go S2 pH/mV-mätare: Standardsats
Seven2Go S3 konduktivitetsmätare
Seven2Go S3 konduktivitetsmätare: Bioetanolsats
Seven2Go S4 DO-mätare
Seven2Go S4 DO-mätare: Fältsats
pH/Ion/DO Bänkmätare Standard pH och DO Kit
pH/Jon/Kondensatormätare
pH/jon/DO-mätare
pH/jon/DO/ORP-mätare
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Varje
30 product options available for selection
| Produktkod. | Modell | Kanaler | Produkttyp | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 15305073 | Enkel kanal; pH, ORP | 1 | Seven2Go S2 pH/mV-mätare: Standardsats | Varje |
| 10205774 | Dubbel kanal; pH/ORP, konduktivitet | 2 | Elektrodsats | 1 uppsättning |
| 10379304 | Dubbel kanal; pH/ORP, konduktivitet | 2 | Endast mätare (SG23) | Varje |
| 11967981 | SevenGo Duo SG98 | 2 | Mätare med fältkit, 2 m kabel | 1 uppsättning |
| 11918011 | SevenGo Duo SG98 | 2 | Fältsats | 1 uppsättning |
| 10422005 | Dubbel kanal; pH/ORP/jon, DO | 2 | pH/jon/DO-mätare | Varje |
| 10717315 | Dubbel kanal; pH/ORP/jon, DO | 2 | Elektrodsats | Varje |
| 10042274 | SevenGo Duo SG78 | 2 | Elektrodsats | Varje |
| 10297814 | SevenGo Duo SG78 | 2 | Seven2Go S2 pH/mV-mätare: Fältsats med pH-sond | Varje |
| 15345073 | Seven2Go S3 | 1 | Seven2Go S3 konduktivitetsmätare | Varje |
| 15355073 | Seven2Go S3 | 1 | pH/Ion/DO Bänkmätare Standard pH och DO Kit | Varje |
| 15365073 | Seven2Go S3 | 1 | Seven2Go Pro S8 pH/mV och jonmätare: Fältsats | Varje |
| 15375073 | Seven2Go S3 | 1 | Seven2Go S3 konduktivitetsmätare: Bioetanolsats | Varje |
| 15385073 | Seven2Go S4 | 1 | Seven2Go S4 DO-mätare | Varje |
| 15395073 | Seven2Go S4 | 1 | Seven2Go S2 pH/mV-mätare: Standardsats | Varje |
| 15305083 | Seven2Go S4 | 1 | Seven2Go S4 DO-mätare: Fältsats | Varje |
| 15315093 | Enkel kanal; löst syre (DO) | 1 | S9 DO-mätare: Standardsats | Varje |
| 15325093 | DO Bärbar mätare | 1 | S9 DO-mätare: Fältsats | Varje |
| 15335093 | Enkel kanal; löst syre (DO) | 1 | S9 DO-mätare: BOD-sats | Varje |
| 15395063 | Enkel kanal; pH, ORP | 1 | Seven2Go S2 pH/mV-mätare | Varje |
| 15315073 | Enkel kanal; pH, ORP | 1 | Seven2Go S4 DO-mätare: Fältsats | Varje |
| 15325073 | Enkel kanal; pH, ORP | 1 | Seven2Go S2 pH/mV-mätare: Food Kit | Varje |
| 15335073 | pH, ORP | 1 | Seven2Go S2 pH/mV-mätare: Ljussats | Varje |
| 15355083 | Enkel kanal; pH, jon, ORP | 1 | Seven2Go Pro S8 pH/mV och jonmätare | Varje |
| 15375083 | Enkel kanal; pH, jon, ORP | 1 | Seven2Go S2 pH/mV-mätare: Fältsats med pH-sond | Varje |
| 15385083 | Enkel kanal; pH, jon, ORP | 1 | Seven2Go Pro S8 pH/mV och jonmätare: Biotech Kit | Varje |
| 15395083 | Enkel kanal; pH, jon, ORP | 1 | Seven2Go Pro S8 pH/mV och jonmätare: Fluorid Kit | Varje |
| 15305093 | Enkel kanal; löst syre (DO) | 1 | DO Bärbar S9-meter | Varje |
| 10430665 | SevenGo Duo SG78 | 2 | pH/Jon/Kondensatormätare | Varje |
| 11957981 | SevenGo Duo SG98 | 2 | pH/jon/DO/ORP-mätare | Varje |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Produktkod.
15305073
Leverantör
METTLER TOLEDO™
Leverantörsnummer
30207950
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
Lägg i varukorgen
8265.00 SEK valid until 2026-05-31
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "27998" för att få ditt kampanjpris.
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "27998" för att få ditt kampanjpris.
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
- Dammtät
- Vattentät
- IP67 klassad
- pH, Redox/ORP, konduktivitet, löst syre och ISE-mätförmåga (modellberoende)
- Kompatibel med ett brett utbud av IP67-klassade elektroder för alla applikationer
- Kompatibel med vår ISM elektroder som fångar och sparar kalibreringsdata som sedan automatiskt identifieras av mätaren när den är ansluten
- Datalagring tillgänglig; kapacitet beroende på modell
- Exportera data till en skrivare eller Excel fil
- EasyDirect programvara tillgänglig för dataöverföring (modellberoende)
- Gummihölster finns för enhandsmått
- uGo bär- och skyddsväska som ingår i selektiva kit (se nedan för fullständig lista); tillgänglig för alla bärbara mätare
Certifikat
ISO 9001, ISO 14001
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet (mV) | ±1 |
| Noggrannhet (pH) | ±0,01 |
| Batteritid | 250 till 400 timmar. |
| Batterityp | 4 x AA eller 1,3 V NiMH enl. |
| Kalibreringspunkter | 5 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001, ISO 14001 |
| Datapunkter | 200 |
| Kanaler | 1 |
| Visningstyp | LCD |
| IP-betyg | IP67 |
| Mätlägen | pH |
| Räckvidd (mV) | -1999 till 1999 mV |
| Område (pH) | -2 till 20 |
| Upplösning (pH) | 0,01 till 0,1 |
| Temperaturområde (metriskt) | -5 °C till +105 °C |
| För användning med (applikation) | Brett utbud av prover inklusive emulsioner och suspensioner. |
| Inkluderar | InLab Expert Go-ISM pH/temperaturelektrod |
| Ingångar | BNC (10 12 Ohm)/RCA (cinch) (sensor) |
| Modell | Enkel kanal; pH, ORP |
| Produkttyp | Seven2Go S2 pH/mV-mätare: Standardsats |
| Upplösning (mV) | 1 |
| Mått (L x B x H) | 222 x 70 x 35 mm |
| Vikt (metrisk) | 270 g |
| Visa mer Visa mindre |