Läs mer
METTLER TOLEDO™ Bärbara mätare för pH/ledningsförmåga/upplöst syre/jon
Handla allt Mettler Toledo Produkter
Modell:
DO Bärbar mätare
Dubbel kanal; pH/ORP, konduktivitet
Dubbel kanal; pH/ORP/jon, DO
Enkel kanal; löst syre (DO)
Enkel kanal; pH, ORP
Enkel kanal; pH, jon, ORP
Seven2Go S3
Seven2Go S4
SevenGo Duo SG78
SevenGo Duo SG98
pH, ORP
Kanaler:
1
2
Produkttyp:
DO Bärbar S9-meter
Elektrodsats
Endast mätare (SG23)
Fältsats
Meter with Field Kit, 2m Cable
S9 DO-mätare: BOD-sats
S9 DO-mätare: Fältsats
S9 DO-mätare: Standardsats
Seven2Go Pro S8 pH/mV och jonmätare
Seven2Go Pro S8 pH/mV och jonmätare: Biotech Kit
Seven2Go Pro S8 pH/mV och jonmätare: Fluorid Kit
Seven2Go Pro S8 pH/mV och jonmätare: Fältsats
Seven2Go S2 pH/mV-mätare
Seven2Go S2 pH/mV-mätare: Food Kit
Seven2Go S2 pH/mV-mätare: Fältsats med pH-sond
Seven2Go S2 pH/mV-mätare: Ljussats
Seven2Go S2 pH/mV-mätare: Standardsats
Seven2Go S3 konduktivitetsmätare
Seven2Go S3 konduktivitetsmätare: Bioetanolsats
Seven2Go S4 DO-mätare
Seven2Go S4 DO-mätare: Fältsats
pH/Ion/Cond Meter
pH/Ion/DO Bänkmätare Standard pH och DO Kit
pH/Ion/DO/ORP Meter
pH/jon/DO-mätare
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Varje
Description
Includes
Mätare, LabX direkt pH, USB kabel, elektrodklämma, InLab OptiOx , BOD-adapter, syrefri tabletter, bastillbehör, flaskor för kalibrering, uGo bärväska, InLab OptiOx skyddsskydd, bruksanvisning, snabbguide, testrapport, försäkran om överensstämmelse och batterier
- Dammtät
- Vattentät
- IP67 klassad
- pH, Redox/ORP, konduktivitet, löst syre och ISE-mätförmåga (modellberoende)
- Kompatibel med ett brett utbud av IP67-klassade elektroder för alla applikationer
- Kompatibel med vår ISM elektroder som fångar och sparar kalibreringsdata som sedan automatiskt identifieras av mätaren när den är ansluten
- Datalagring tillgänglig; kapacitet beroende på modell
- Exportera data till en skrivare eller Excel fil
- EasyDirect programvara tillgänglig för dataöverföring (modellberoende)
- Gummihölster finns för enhandsmått
- uGo bär- och skyddsväska som ingår i selektiva kit (se nedan för fullständig lista); tillgänglig för alla bärbara mätare
Certifications
ISO 9001, ISO 14001
Specifications
Specifications
| Noggrannhet (Polarografisk DO) | ±0,1 mg/L inom området 0 till 8 mg/L; ±0,2 mg/L inom intervallet 8 till 20 mg/L; ±10 % inom intervallet 20 ton |
| Batteritid | 200 till 250 timmar. |
| Batterityp | 4 x 1,5 V AA, 1,3V NiMH enl. eller USB |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001, ISO 14001 |
| Datapunkter | 2000 |
| Beskrivning | Seven2Go DO-mätare S9-BOD-Kit |
| Kanaler | 1 |
| Visningstyp | LCD |
| IP-betyg | IP67 |
| Mätlägen | Upplöst syre |
| Show More |