Läs mer
METTLER TOLEDO™ Bärbara mätare för pH/ledningsförmåga/upplöst syre/jon
Produktkod. 15375083 Handla allt Mettler Toledo Produkter
Modell:
DO Bärbar mätare
Dubbel kanal; pH/ORP, konduktivitet
Dubbel kanal; pH/ORP/jon, DO
Enkel kanal; löst syre (DO)
Enkel kanal; pH, ORP
Enkel kanal; pH, jon, ORP
Seven2Go S3
Seven2Go S4
SevenGo Duo SG78
SevenGo Duo SG98
pH, ORP
Kanaler:
1
2
Produkttyp:
DO Bärbar S9-meter
Elektrodsats
Endast mätare (SG23)
Fältsats
Meter with Field Kit, 2m Cable
S9 DO-mätare: BOD-sats
S9 DO-mätare: Fältsats
S9 DO-mätare: Standardsats
Seven2Go Pro S8 pH/mV och jonmätare
Seven2Go Pro S8 pH/mV och jonmätare: Biotech Kit
Seven2Go Pro S8 pH/mV och jonmätare: Fluorid Kit
Seven2Go Pro S8 pH/mV och jonmätare: Fältsats
Seven2Go S2 pH/mV-mätare
Seven2Go S2 pH/mV-mätare: Food Kit
Seven2Go S2 pH/mV-mätare: Fältsats med pH-sond
Seven2Go S2 pH/mV-mätare: Ljussats
Seven2Go S2 pH/mV-mätare: Standardsats
Seven2Go S3 konduktivitetsmätare
Seven2Go S3 konduktivitetsmätare: Bioetanolsats
Seven2Go S4 DO-mätare
Seven2Go S4 DO-mätare: Fältsats
pH/Ion/Cond Meter
pH/Ion/DO Bänkmätare Standard pH och DO Kit
pH/Ion/DO Meter
pH/Ion/DO/ORP Meter
Conditionnement:
1 uppsättning
Varje
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15375083
Marque: METTLER TOLEDO™ 30207877
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
Instrument, LabX direkt pH, USB kabel, elektrodklämma, InLab Expert Pro-ISM-IP67, buffertpåsar (för pH 4,01, 7,00, 9,21 och 10,00), flaskor för kalibrering, uGo™ bärväska, bastillbehör, bruksanvisning, snabbguide, testrapport, försäkran om överensstämmelse och batterier.
Vatten- och dammtät, IP67-klassad mätare för bärbara eller fältmätningar. Bärbara mätare som är kompatibla med pH, konduktivitet, löst syre och jonselektiva elektroder.
  • Dammtät
  • Vattentät
  • IP67 klassad
  • pH, Redox/ORP, konduktivitet, löst syre och ISE-mätförmåga (modellberoende)
  • Kompatibel med ett brett utbud av IP67-klassade elektroder för alla applikationer
  • Kompatibel med vår ISM elektroder som fångar och sparar kalibreringsdata som sedan automatiskt identifieras av mätaren när den är ansluten
  • Datalagring tillgänglig; kapacitet beroende på modell
  • Exportera data till en skrivare eller Excel fil
  • EasyDirect programvara tillgänglig för dataöverföring (modellberoende)
  • Gummihölster finns för enhandsmått
  • uGo bär- och skyddsväska som ingår i selektiva kit (se nedan för fullständig lista); tillgänglig för alla bärbara mätare
Certifications
ISO 9001, ISO 14001
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Noggrannhet (jon) ±0,5 %
Noggrannhet (mV) ±0,1
Noggrannhet (pH) ±0,002
Batteritid 200 till 250 timmar.
Batterityp 4 x AA eller 1,3 V NiMH enl.
Kalibreringspunkter 5
Certifikat och efterlevnad ISO 9001, ISO 14001
Information om datahantering Micro-USB (USB Anordning)
Datapunkter 2000
Kanaler 1
Visningstyp LCD
IP-betyg IP67
Mätlägen pH, Jon
Räckvidd (mV) -2000 till 2000 mV
Område (pH) -2 till 20
Upplösning (pH) 0.001/0.01/0.1
Temperaturområde (metriskt) -5 °C till +130 °C (ATC), -30 °C till +130 °C (MTC)
För användning med (applikation) Brett utbud av prover, även lämpade för emulsioner och suspensioner; idealisk för mätningar på språng.
Inkluderar InLab Expert Go-ISM pH/temperaturelektrod; uGo bär-/skyddsväska
Ingångar BNC (10 12 Ohm)/RCA (cinch)/2 mm banan
Modell Enkel kanal; pH, jon, ORP
Produkttyp Seven2Go S2 pH/mV-mätare: Fältsats med pH-sond
Upplösning (mV) 0.1, 1
Temperaturnoggrannhet ±0,2 °C om T: 0° till 105 °C; ±0,5 °C om T <0 °C eller T >105 °C
Temperaturupplösning 0,1 °C
Mått (L x B x H) 222 x 70 x 35mm
Vikt (metrisk) 290 g
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis