Läs mer
METTLER TOLEDO™ Bärbara mätare för pH/ledningsförmåga/upplöst syre/jon
Produktkod. 15395083 Handla allt Mettler Toledo Produkter
Change view
Modell:
DO Bärbar mätare
Dubbel kanal; pH/ORP, konduktivitet
Dubbel kanal; pH/ORP/jon, DO
Enkel kanal; löst syre (DO)
Enkel kanal; pH, ORP
Enkel kanal; pH, jon, ORP
Seven2Go S3
Seven2Go S4
SevenGo Duo SG78
SevenGo Duo SG98
pH, ORP
Kanaler:
1
2
Produkttyp:
DO Bärbar S9-meter
Elektrodsats
Endast mätare (SG23)
Fältsats
Mätare med fältkit, 2 m kabel
S9 DO-mätare: BOD-sats
S9 DO-mätare: Fältsats
S9 DO-mätare: Standardsats
Seven2Go Pro S8 pH/mV och jonmätare
Seven2Go Pro S8 pH/mV och jonmätare: Biotech Kit
Seven2Go Pro S8 pH/mV och jonmätare: Fluorid Kit
Seven2Go Pro S8 pH/mV och jonmätare: Fältsats
Seven2Go S2 pH/mV-mätare
Seven2Go S2 pH/mV-mätare: Food Kit
Seven2Go S2 pH/mV-mätare: Fältsats med pH-sond
Seven2Go S2 pH/mV-mätare: Ljussats
Seven2Go S2 pH/mV-mätare: Standardsats
Seven2Go S3 konduktivitetsmätare
Seven2Go S3 konduktivitetsmätare: Bioetanolsats
Seven2Go S4 DO-mätare
Seven2Go S4 DO-mätare: Fältsats
pH/Ion/DO Bänkmätare Standard pH och DO Kit
pH/Jon/Kondensatormätare
pH/jon/DO-mätare
pH/jon/DO/ORP-mätare
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Varje
30 product options available for selection
Product selection table with 30 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell Kanaler Produkttyp unitSize
15395083 Enkel kanal; pH, jon, ORP 1 Seven2Go Pro S8 pH/mV och jonmätare: Fluorid Kit Varje
10205774 Dubbel kanal; pH/ORP, konduktivitet 2 Elektrodsats 1 uppsättning
10379304 Dubbel kanal; pH/ORP, konduktivitet 2 Endast mätare (SG23) Varje
11967981 SevenGo Duo SG98 2 Mätare med fältkit, 2 m kabel 1 uppsättning
11918011 SevenGo Duo SG98 2 Fältsats 1 uppsättning
10422005 Dubbel kanal; pH/ORP/jon, DO 2 pH/jon/DO-mätare Varje
10717315 Dubbel kanal; pH/ORP/jon, DO 2 Elektrodsats Varje
10042274 SevenGo Duo SG78 2 Elektrodsats Varje
10297814 SevenGo Duo SG78 2 Seven2Go S2 pH/mV-mätare: Fältsats med pH-sond Varje
15345073 Seven2Go S3 1 Seven2Go S3 konduktivitetsmätare Varje
15355073 Seven2Go S3 1 pH/Ion/DO Bänkmätare Standard pH och DO Kit Varje
15365073 Seven2Go S3 1 Seven2Go Pro S8 pH/mV och jonmätare: Fältsats Varje
15375073 Seven2Go S3 1 Seven2Go S3 konduktivitetsmätare: Bioetanolsats Varje
15385073 Seven2Go S4 1 Seven2Go S4 DO-mätare Varje
15395073 Seven2Go S4 1 Seven2Go S2 pH/mV-mätare: Standardsats Varje
15305083 Seven2Go S4 1 Seven2Go S4 DO-mätare: Fältsats Varje
15315093 Enkel kanal; löst syre (DO) 1 S9 DO-mätare: Standardsats Varje
15325093 DO Bärbar mätare 1 S9 DO-mätare: Fältsats Varje
15335093 Enkel kanal; löst syre (DO) 1 S9 DO-mätare: BOD-sats Varje
15395063 Enkel kanal; pH, ORP 1 Seven2Go S2 pH/mV-mätare Varje
15305073 Enkel kanal; pH, ORP 1 Seven2Go S2 pH/mV-mätare: Standardsats Varje
15315073 Enkel kanal; pH, ORP 1 Seven2Go S4 DO-mätare: Fältsats Varje
15325073 Enkel kanal; pH, ORP 1 Seven2Go S2 pH/mV-mätare: Food Kit Varje
15335073 pH, ORP 1 Seven2Go S2 pH/mV-mätare: Ljussats Varje
15355083 Enkel kanal; pH, jon, ORP 1 Seven2Go Pro S8 pH/mV och jonmätare Varje
15375083 Enkel kanal; pH, jon, ORP 1 Seven2Go S2 pH/mV-mätare: Fältsats med pH-sond Varje
15385083 Enkel kanal; pH, jon, ORP 1 Seven2Go Pro S8 pH/mV och jonmätare: Biotech Kit Varje
15305093 Enkel kanal; löst syre (DO) 1 DO Bärbar S9-meter Varje
10430665 SevenGo Duo SG78 2 pH/Jon/Kondensatormätare Varje
11957981 SevenGo Duo SG98 2 pH/jon/DO/ORP-mätare Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
30 options
Produktkod. 15395083 Leverantör METTLER TOLEDO™ Leverantörsnummer 30207879
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Instrument, LabX direkt pH, USB kabel, elektrodklämma, perfectION Fluor, bastillbehör, bruksanvisning, snabbguide, testrapport, försäkran om överensstämmelse och batterier.
Vatten- och dammtät, IP67-klassad mätare för bärbara eller fältmätningar. Bärbara mätare som är kompatibla med pH, konduktivitet, löst syre och jonselektiva elektroder.
  • Dammtät
  • Vattentät
  • IP67 klassad
  • pH, Redox/ORP, konduktivitet, löst syre och ISE-mätförmåga (modellberoende)
  • Kompatibel med ett brett utbud av IP67-klassade elektroder för alla applikationer
  • Kompatibel med vår ISM elektroder som fångar och sparar kalibreringsdata som sedan automatiskt identifieras av mätaren när den är ansluten
  • Datalagring tillgänglig; kapacitet beroende på modell
  • Exportera data till en skrivare eller Excel fil
  • EasyDirect programvara tillgänglig för dataöverföring (modellberoende)
  • Gummihölster finns för enhandsmått
  • uGo bär- och skyddsväska som ingår i selektiva kit (se nedan för fullständig lista); tillgänglig för alla bärbara mätare
Certifikat
ISO 9001, ISO 14001
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet (jon) ±0,5 %
Noggrannhet (mV) ±0,1
Noggrannhet (pH) ±0,002
Batteritid 200 till 250 timmar.
Batterityp 4 x AA eller 1,3 V NiMH enl.
Kalibreringspunkter 5
Certifikat och efterlevnad ISO 9001, ISO 14001
Information om datahantering Micro-USB (USB Anordning)
Datapunkter 2000
Kanaler 1
Visningstyp LCD
IP-betyg IP67
Mätlägen pH, Jon
Räckvidd (mV) -2000 till 2000 mV
Område (pH) -2 till 20
Upplösning (pH) 0.001/0.01/0.1
Temperaturområde (metriskt) -5 °C till +130 °C (ATC), -30 °C till +130 °C (MTC)
För användning med (applikation) Vattenprover, tandkräm och munvatten.
Inkluderar perfectION Fluorkombination Fluoridjonselektiv elektrod
Ingångar BNC (10 12 Ohm)/RCA (cinch)/2 mm banan
Modell Enkel kanal; pH, jon, ORP
Produkttyp Seven2Go Pro S8 pH/mV och jonmätare: Fluorid Kit
Upplösning (mV) 0.1, 1
Temperaturnoggrannhet ±0,2 °C om T: 0° till 105 °C; ±0,5 °C om T <0 °C eller T >105 °C
Temperaturupplösning 0,1 °C
Mått (L x B x H) 222 x 70 x 35mm
Vikt (metrisk) 290 g