Läs mer
METTLER TOLEDO™ InLab™ Fluorsyra pH-elektrod
Produktkod. 10523185 Handla allt Mettler Toledo Produkter
Change view
Kontakttyper:
S7
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kontakttyper unitSize
10523185 S7 Varje
1 options
Produktkod. 10523185 Leverantör METTLER TOLEDO™ Leverantörsnummer 51343176
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
En pH-elektrod med en glaskropp som är resistent mot fluorvätesyra.
  • För användning med METTLER TOLEDO SevenExcellence och SevenCompact mätare samt andra märken. Anslutningskablar kan behövas.
  • Samla in elektrodkalibrering och resultat med LabX-programvara, utformad för avancerad datahantering och 21CFR del 11-regelefterlevnad.
  • Kompatibel med InMotion Autosampler för att automatisera mätning och rengöring av upp till 303 prover.
Utvalda funktioner
  • Fluorhaltigt (HF) prov
Tillbehör& Vård
  • Keramisk knutpunkt
  • Påfyllningsbar 3M KCl (51350072): Håll sonden fylld med elektrolyt för korrekta resultat
  • Förvara i 3M KCl (51350072) eller InLab Lagringslösning (30111142)
  • Rekommenderas för användning med METTLER TOLEDO buffertar (påsar: 51302080, flaskor: 63056116)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning pH-elektrod InLab Fluorväte
Kontakttyper S7
Korsning Keramisk
Material Glas
pH-intervall 1 till 11
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C till 100 °C
Typ Kombinationselektrod
Typ av fyllningslösning 3 mol/l KCl
För användning med (applikation) Förbättrar livslängden och mätnoggrannheten vid olika provtemperaturer
För användning med (utrustning) S7 till BNC (30281915)
Intern referens ARGENTHAL med Ag+ fälla
Membran HF glas
Modell InLab™ Fluorväte
Svarstid <20 sek.
Förvaringskrav 3 mol/l KCl
Temperatur (engelska) Drift 32°F till 212°F
Temperaturområde (metriskt). 0 °C till 100 °C
Tips Typ Glödlampa
Längd (engelska) 4,72 tum
Längd (metrisk) 120 mm
Diameter (engelska) 0,47 tum.
Diameter (metrisk) 12 mm