Läs mer
Mettler Toledo™ Temperatursensor
Produktkod. 11947781 Handla allt Mettler Toledo Produkter
Change view
Temperatursensor:
NTC 10 kilohm
Pt1000
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Temperatursensor unitSize
11947781 NTC 10 kilohm Varje
11957781 Pt1000 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11947781 Leverantör Mettler Toledo™ Leverantörsnummer 51343310
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för anslutning till pH-mätare. Sensing element av Mettler Toledo Temperatursensorn är inrymd i rörformigt rostfritt stål eller glas.
  • Maximal driftstemperatur: 302 °F (150 °C)
  • Avkänningselement och ledningstrådar är elektriskt isolerade från den yttre sondens yta för maximal säkerhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Temperatursond InLab NTC30K Ohm
Noggrannhet ±0,2 °C
Material Glas
Temperaturområde (metriskt). -30 °C till +100 °C
Temperatur (metrisk) Drift -30 °C till +100 °C
Typ Sensor
Längd (engelska) 4,72 tum
Längd (metrisk) 120 mm
Temperatur (engelska) Drift -22 °F till +212 °F
Kontakttyper S7
Temperatursensor NTC 10 kilohm