Läs mer
Mettler Toledo™ Vattentäthet Standard För Densito™ 30PX
Description
- För Karl Fischer Titrator
- Endast certifierad vid °20 C
- Volym: 3 ml
Specifications
Specifications
| Temperaturområde (metriskt) | 0 °C till 40 °C |
| Noggrannhet | ±0,001g/ 3 ,± 0,5 °C |
| Beskrivning | Densitetsstandarder (6mL), uppsättning om 10 |
| Språk | fransktyskt |
| Mätområde | 0 till 2g/ 3 |
| Upplösning | 0,1 °C |
| Provvolym | 3 mL |
| Produkttyp | Vattentäthetsstandard |
| För användning med (utrustning) | Densito 30PX bärbar specifik vikt/densitetsmätare |