missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Metyltetraprole 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Metyltetraprole |
| CAS | 1472649-01-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | Metyltetraprole |
| Frakt skick | +20°C |
| Molekylformel | C19 H17 Cl N6 O2 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | 1-[2-[[[1-(4-Chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]oxy]methyl]-3-methylphenyl]-1,4-dihydro-4-methyl-5H-tetrazol-5-one, 1-(2-[[1-(4-Chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]oxymethyl]-3-methylphenyl)-4-methyl-1,4-dihydrotetrazol-5-one, 1-[2-[[1-(4-Chlorophenyl)pyrazol-3-yl]oxymethyl]-3-methylphenyl]-4-methyltetrazol-5-one |
| InChI formel | InChI=1S/C19H17ClN6O2/c1-13-4-3-5-17(26-19(27)24(2)22-23-26)16(13)12-28-18-10-11-25(21-18)15-8-6-14(20)7-9-15/h3-11H,12H2,1-2H3 |
| LEDER | CN1N=NN(C1=O)c2cccc(C)c2COc3ccn(n3)c4ccc(Cl)cc4 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?