missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Metyrapone, Mikromol™
Beskrivning
Metyrapone
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Metyrapone |
| CAS | 54-36-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | Metyrapone |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C14 H14 N2 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 1-Propanone, 2-methyl-1,2-di-3-pyridinyl-, 1-Propanone, 2-methyl-1,2-di-3-pyridyl- (6CI,8CI), 1,2-Bis(3-pyridyl)-2-methyl-1-propanone, 2-Methyl-1,2-bis(3-pyridyl)-1-propanone, 2-Methyl-1,2-di-3-pyridyl-1-propanone, Mepyrapone, Methapyrapone, Methbipyranone, Methopirapone, Methopyrapone, Methopyrinine, Methopyrone, Metopiron, Metopirone, Metopyrone, Metroprione, Metyrapon, Metyrapone, NSC 25265, Su 4885, 2-Methyl-1,2-di(beta-pyridyl)-1-propanone |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14N2O/c1-14(2,12-6-4-8-16-10-12)13(17)11-5-3-7-15-9-11/h3-10H,1-2H3 |
| LEDER | CC(C)(C(=O)c1cccnc1)c2cccnc2 |
| IUPAC-namn | 2-methyl-1,2-dipyridin-3-ylpropan-1-one |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?