Läs mer
Tocris Bioscience™ Metyrapone
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18702774
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
18702774 50 mg
1 options
Produktkod. 18702774 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 3292/50
11-β hydroxylase inhibitor
Cytochrome P450 inhibitor. Blocks glucocorticoid synthesis via inhibition of steroid 11-β hydroxylase (CYP11B1) activity (IC50 = 7.83 μM). Also inhibits CYP3A4 and cytochrome P450-mediated ω/ω-1 hydroxylase activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Metyrapone
CAS 54-36-4
Kvantitet 50 mg
Molekylformel C14H14N2O
Formel vikt 226.27
Renhet >99%
Molekylvikt (g/mol) 226.28