missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(±)-Mevalonolactone-4,4,5,5-d4, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (±)-Mevalonolactone-4,4,5,5-d4 |
| CAS | 349553-98-6 |
| Molekylformel | C6 D4 H6 O3 |
| Kvantitet | 0.05 g |
| Synonym | 2 H-Pyran-2-one-5,6-d2, tetrahydro-5,6-d2-4-hydroxy-4-methyl- (9 CI), Tetrahydro-4-hydroxy-4-methyl-2 H-pyran-2-one-5,5,6,6-d4, (±)-Mevalolactone-d4, (±)-Mevalonolactone-d4, DL-Mevalonic acid lactone-d4, (±)-Mevalolactone-4,4,5,5-D4, (±)-Mevalolactone-4,4,5,5-D4, (±)-Mevalolactone-4,4,5,5-D4, (±)-Mevalolactone-4,4,5,5-D4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H10O3/c1-6(8)2-3-9-5(7)4-6/h8H,2-4H2,1H3/i2D2,3D2 |
| LEDER | [2 H]C1([2 H])OC(=O)CC(C)(O)C1([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | 5,5,6,6-tetradeuterio-4-hydroxy-4-methyloxan-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 134.17 |
| Formel vikt | 134.0881 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?