Läs mer
(±)-Mevalonolactone-d3 (methyl-d3), CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D,L-Mevalonic Acid Lactone-d3 |
| CAS | 61219-76-9 |
| Molekylformel | C6 2H3 H7 O3 |
| Kvantitet | 0.025 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H10O3/c1-6(8)2-3-9-5(7)4-6/h8H,2-4H2,1H3/i1D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C1(O)CCOC(=O)C1 |
| IUPAC-namn | 4-hydroxy-4-(trideuteriomethyl)oxan-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 133.16 |
| Formel vikt | 133.0818 g/mol |
| Procent renhet | 99 atom % D, min 97% Chemical Purity |