Läs mer
MedChemExpress Mevastatin
Produktkod. 16493337
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
16493337 50 mg
1 options
Produktkod. 16493337 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HY17408
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress Mevastatin (Compactin) is a first HMG-CoA reductase inhibitor that belongs to the statins class. Mevastatin is a lipid-lowering agent, and induces apoptosis, arrests cancer cells in G0/G1 phase. Mevastatin also increases endothelial nitric oxide synthase (eNOS) mRNA and protein levels. Mevastatin has antitumor activity and has the potential for cardiovascular diseases treatment.
Specifikationer
Innehåll och lagring 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Molekylvikt (g/mol) 390.51 g/mol
Frakt skick Room temperature
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
CAS 73573-88-3
Produkttyp Natural Products
Renhet 98.45%
Löslighet DMSO : 250 mg/mL (640.19 mM∣Need ultrasonic)
Synonym Compactin∣ ML236B
Mål HMG-CoA Reductase (HMGCR)∣Bacterial∣Autophagy∣Apoptosis∣Antibiotic