Läs mer
Mevastatin, 98 %
Produktkod. 15493959
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15493959 25 mg 25mg
15473959 5 mg 5mg
15483959 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15493959 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J61357.MB
Request Bulk or Custom Format
CAS: 73573-88-3 | C23H34O5 | 390,52 g/mol
Mevastatin (Compactin) hämmar HMGCR (HMG-CoA-reduktas), inducerar apoptos som i sin tur hämmar isoprenoidbiosyntesen och blockerar därför proteinisoprenylering och minskar plasmakolesterolnivåerna hos människor. Mevastatin får celler att stanna tidigt i G1-fasen. Mevastatin är en nära strukturell analog till lovastatin och båda medlen har samma biokemiska och farmakologiska aktiviteter. Mevastatin är inaktivt i cellfria analyser. I celler hydrolyseras den emellertid till den aktiva fria syraformen av intracellulära esteraser.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Mevastatin (Compactin) hämmar HMGCR (HMG-CoA-reduktas), inducerar apoptos som i sin tur hämmar isoprenoidbiosyntes och blockerar därför proteinisoprenylering och minskar plasmakolesterolnivåer hos människor. Mevastatin får celler att stanna tidigt i G1-fasen. Mevastatin är en nära strukturell analog till lovastatin och båda medlen har samma biokemiska och farmakologiska aktiviteter. Mevastatin är inaktivt i cellfria analyser. I celler hydrolyseras den emellertid till den aktiva fria syraformen av intracellulära esteraser.
Löslighet Löslig i etanol vid 25 mg/
ml och i DMSO vid
20
mg/ml. Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Rekommenderad lagringstemperatur: 2 - 8 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 73573-88-3
Molekylformel C23H34O5
Molekylvikt (g/mol) 390.52
MDL-nummer MFCD05662341
InChI-nyckel AJLFOPYRIVGYMJ-INTXDZFKSA-N
Synonym mevastatin, compactin, mevastatinum, mevastatina, mevastatine, mevastatinum inn-latin, antibiotic ml 236b, mevastatin inn, compactin penicillium, mevastatine inn-french
PubChem CID 64715
ChEBI CHEBI:34848
IUPAC-namn [(lS,7S,8S,8aR)-8-[2-[(2R,4R)-4-hydroxi-6-oxooxan-2-yl]etyl]-7-metyl-1,2,3,7,8,8a-hexahydronaftalen-1-yl] (2S)-2-metylbutanoat
LEDER CC[C@H](C)C(=O)O[C@H]1CCC=C2C=C[C@H](C)[C@H](CC[C@@H]3C[C@@H](O)CC(=O)O3)[C@@H]12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mevastatin
Färg Vitt
Kvantitet 25 mg
Beilstein 1269441
Merck Index 14,6164
Löslighetsinformation Soluble in ethanol at 25 mg/mL and in DMSO at 20mg/ml
Formel vikt 390.52
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallin fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.