Läs mer
Mevastatin Hydroxy Acid Sodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mevastatin Acid Sodium Salt |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H36O6.Na/c1-4-14(2)23(28)29-20-7-5-6-16-9-8-15(3)19(22(16)20)11-10-17(24)12-18(25)13-21(26)27;/h6,8-9,14-15,17-20,22,24-25H,4-5,7,10-13H2,1-3H3,(H,26,27);/q;+1/p-1/t14-,15-,17+,18+,19-,20-,22-;/m0./s1 |
| Formel vikt | 430.2331 |