Läs mer
Mevinphos, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mevinphos |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H13O6P/c1-6(5-7(8)10-2)13-14(9,11-3)12-4/h5H,1-4H3 |
| Formel vikt | 224.045 |