missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Beskrivning
MEX3D Polyclonal antibody specifically detects MEX3D in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | MEX3D |
| Användningsområden | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassificering | Polyclonal |
| Konjugera | Alexa Fluor 488 |
| Utspädning | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin |
| Formulering | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | KIAA2031Tino, mex-3 homolog D (C. elegans), OK/SW-cl.4, ring finger (C3HC4 type) and KH domain containing 1, ring finger and KH domain containing 1, RING finger and KH domain-containing protein 1, RING finger protein 193, RKHD1MEX3, RNA-binding protein MEX3D, RNF193MEX-3D, TINObcl-2 ARE RNA binding protein |
| Värd art | Rabbit |
| Immunogen | Antibody was raised against a 15 amino acid synthetic peptide from near the center of human Rkhd1. The immunogen is located within amino acids 360 - 410 of Rkhd1. Amino Acid Squence: WAKTPNQGRRPPTAT |
| Reningsmetod | Peptide affinity purified |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?