Läs mer
Mexacarbate, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mexacarbate |
| CAS | 315-18-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | Mexacarbate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C12 H18 N2 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Phenol, 4-(dimethylamino)-3,5-dimethyl-, 1-(N-methylcarbamate), Carbamic acid, methyl-, 4-(dimethylamino)-3,5-xylyl ester (7CI,8CI), Phenol, 4-(dimethylamino)-3,5-dimethyl-, methylcarbamate (ester) (9CI), 4-(N,N-Dimethylamino)-3,5-xylyl N-methylcarbamate, 4-Dimethylamino-3,5-dimethylphenyl N-methylcarbamate, 4-Dimethylamino-3,5-xylyl N-methylcarbamate, 4-Dimethylamino-3,5-xylyl methylcarbamate, Dowco 139, ENT 25,766, Mexacarbate, Zactran, Zectane, Zectran, Zextran |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18N2O2/c1-8-6-10(16-12(15)13-3)7-9(2)11(8)14(4)5/h6-7H,1-5H3,(H,13,15) |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | CNC(=O)Oc1cc(C)c(N(C)C)c(C)c1 |
| Visa mer |