Läs mer
Mexenone, MedChemExpress
Produktkod. 16458566
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16458566 100 mg
1 options
Produktkod. 16458566 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1023
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Mexenone is a potent benzophenone-type UV filter. Mexenone is used for sunscreening agent.
Mexenone is a potent benzophenone-type UV filter. Mexenone is used for sunscreening agent.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mexenone
CAS 1641-17-4
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C15H14O3
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (206.38 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
LEDER O=C(C1=CC=C(OC)C=C1O)C2=CC=C(C)C=C2
Molekylvikt (g/mol) 242.27
Formel vikt 242.27
Procent renhet 98.26%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid