Läs mer
IBA Lifesciences MEXi-293E-celler
Produktkod. 15513087 Handla allt IBA Lifesciences Produkter
Change view
Kvantitet:
1.5 mL
Förpackningsstorlek:
1.5ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15513087 1.5 mL 1.5ml
1 options
Produktkod. 15513087 Leverantör IBA Lifesciences Leverantörsnummer 26001001
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
IBA Lifesciences GmbH MEXi-293E-celler är ett effektivt och kostnadseffektivt uttryckssystem för däggdjursprotein.
MEXi-293E-celler är humana embryonala njurceller (HEK) som härrör från cellinjen 293 och används för förökning av plasmider och uttryck av rekombinanta proteiner i däggdjursceller.
Cellinjen uttrycker EBNA-1-proteinet för episomal replikation av oriP-innehållande plasmider (pDSG-IBA-vektorer), är anpassad för tillväxt i suspension och för användning med MEXi-cellodlingsmediet. MEXi-systemet utvecklades för att erbjuda ett prisvärt uttryckssystem för däggdjursprotein som kommer tillsammans med alla viktiga komponenter:
•MEXi-293E cellinje
• En mängd olika pDSG-expressionsvektorer
• MEXi-CM odlingsmedium
• MEXi-TM transfektionsmedium Ytterligare fördelar:
• Övergående uttryck för tids- och kostnadseffektiv proteinproduktion
• Flera uttrycksvektorer med olika egenskaper
• Optimerad för Twin-Strep-tagg™ :Strep-Tactin XT-™system för mycket rena proteiner
• IP-fritt system
Specifications
Produkttyp Human Embryonal Kidney (HEK) celler
Kvantitet 1.5 mL