Läs mer
IBA Lifesciences MEXi-CM
Handla allt IBA Lifesciences Produkter
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1000ml
Beskrivning
MEXi-CM odlingsmedium är ett serumfritt, kemiskt definierat medium speciellt utvecklat för tillväxt av MEXi-293E-celler med hög densitet. Den låga biotinhalten (120μ g/l) möjliggör effektiv och bekväm rening med hjälp av Strep-tag™ teknologi.
Det är en del av MEXi däggdjursexpressionssystem. MEXi-systemet utvecklades för att erbjuda ett prisvärt uttryckssystem för däggdjursprotein som kommer tillsammans med alla viktiga komponenter:
•MEXi-293E cellinje
• En mängd olika pDSG-expressionsvektorer
• MEXi-CM odlingsmedium
• MEXi-TM transfektionsmedium Ytterligare fördelar:
• Övergående uttryck för tids- och kostnadseffektiv proteinproduktion
• Flera uttrycksvektorer med olika egenskaper
• Optimerad för Twin-Strep-tagg™ :Strep-Tactin XT-™system för mycket rena proteiner
• IP-fritt system
Det är en del av MEXi däggdjursexpressionssystem. MEXi-systemet utvecklades för att erbjuda ett prisvärt uttryckssystem för däggdjursprotein som kommer tillsammans med alla viktiga komponenter:
•MEXi-293E cellinje
• En mängd olika pDSG-expressionsvektorer
• MEXi-CM odlingsmedium
• MEXi-TM transfektionsmedium Ytterligare fördelar:
• Övergående uttryck för tids- och kostnadseffektiv proteinproduktion
• Flera uttrycksvektorer med olika egenskaper
• Optimerad för Twin-Strep-tagg™ :Strep-Tactin XT-™system för mycket rena proteiner
• IP-fritt system
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | För tillväxt av MEXi-293 E-celler med hög densitet |
| Kvantitet | 1 L |