missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Mexiletine-d6 Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mexiletine-d6 Hydrochloride |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H17NO.ClH/c1-8-5-4-6-9(2)11(8)13-7-10(3)12;/h4-6,10H,7,12H2,1-3H3;1H/i3D3,7D2,10D; |
| Formel vikt | 221.1454 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?